Learn More
Thermo Scientific™ Substrat chimiluminescent SuperSignal™ West Pico PLUS
Code produit 15669364 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 ml
200 ml
500 mL
1 litre
4 x 500 mL
4 x 1 L
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
500mL
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15669364 1 litre 1 pièce
15679364 20 ml 1 pièce
15640450 20 ml -
15659364 200 ml 1 pièce
15689364 500 mL 1 pièce
15626144 500 mL 500mL
15503217 4 x 500 mL 4 pièces
15593207 4 x 1 L 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15669364 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 34578
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    522.00€
    453.65€ / 1 pièces
    Économisez 68.35€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Un substrat de peroxydase de raifort (HRP) chimiluminescent (ECL) amélioré qui permet la détection des protéines du picogramme au femtogramme par analyse par transfert Western
Thermo Scientific SuperSignal West Pico PLUS Chemiluminescent Substrate is an enhanced chemiluminescent (ECL) horseradish peroxidase (HRP) substrate that enables picogram to high femtogram-level protein detection by western blot analysis.
Le substrat Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Pico PLUS est conçu pour offrir une excellente intensité de signal et une excellente sensibilité pour le transfert Western avec les conjugués HRP. L’intensité de l’émission lumineuse associée à la durée exceptionnelle permet l’acquisition de plusieurs expositions afin d’obtenir plus facilement des images de transfert en qualité de publication. Le substrat SuperSignal West Pico PLUS est compatible avec différentes membranes, différents réactifs de blocage et une large gamme de dilutions d’anticorps, ce qui en fait un choix idéal pour la plupart des applications de transfert Western.
Caractéristiques du substrat chimiluminescent SuperSignal West Pico PLUS :
  • Sensibilité du pictogramme au femtogramme—détecte des quantités de protéine cible sur la membrane de nitrocellulose ou de PVDF allant du pictogramme au femtogramme
  • Stabilité du signal élevée—les transferts incubés offrent une durée de signal stable pendant la période critique de 4 heures avec jusqu’à 24 heures de rendement lumineux en conditions optimales
  • Réactif stable—solution de travail stable pendant 8 heures ; le kit est stable pendant une année à température ambiante
  • Économique—optimisé pour des concentrations d’anticorps diluées :
    • 0,2 à 1,0 µg/ml d’anticorps primaires (dilution de 1:1000 à 1:5000 à partir d’un stock de 1 mg/ml)
    • 10 à 50 ng/ml d’anticorps secondaire (dilution de 1:20 000 à 1:100 000 pour un stock de 1 mg/ml)
  • Robustesse exceptionnelle—offre des performances élevées en dehors des plages de dilution d’anticorps recommandées, notamment les dilutions d’anticorps secondaires de 1:5 K à 1:10 K les plus courantes à partir d’une solution mère de 1 mg/ml
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Substrat
Méthode de détection Chimiluminescence
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrate de cellulose, PVDF
Gamme de produits SuperSignal
Quantité 1 litre
Conjugué HRP
Substrate Peroxydase de raifort
Concentrations d’anticorps recommandées 2° : 1 : 20-100 K (10-50 ng/ml), 1° : 1 : 1 K (0,2 - 1 μg/ml)
Sensibilité Du picogramme au femtogramme élevé
Durée du signal 6 à 24 h
Suffisant pour 120 transferts sur mini-gels, 10 000 cm2 de membrane
Contenu et stockage Suffisant pour 120 transferts sur mini-gels ; 10 000 cm2 de membrane
• Luminol / séquence activatrice SuperSignal West Pico PLUS, 500 ml
• Peroxyde stable SuperSignal West Pico PLUS, 500 ml
Conserver à température ambiante.