Learn More
Thermo Scientific™ Ensemble de substrat de Western Blot SuperSignal™, Femto + échantillon Atto de taille de l’essai
Code produit 17146378 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 pack
Conditionnement:
120mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17146378 1 pack 120mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17146378 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A45916
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Contient un substrat chimiluminescent ultra sensible SuperSignal™ West Femto plus une taille d’échantillon de substrat chimiluminescent ultra sensible SuperSignal™ West Atto pour permettre l’essai et la comparaison du substrat le plus récent et le plus sensible pour des cibles peu abondantes.
  • SuperSignal West Femto
    • Sensibilité : détecte les quantités de protéines au niveau du femtogramme
  • SuperSignal West Atto
    • Sensibilité : du femtogramme à l’attogramme
    • Idéal pour les cibles peu abondantes ou les échantillons précieux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Substrat
Méthode de détection Chimiluminescence
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrate de cellulose, PVDF
Gamme de produits SuperSignal
Quantité 1 pack
Substrate Peroxydase de raifort
Sensibilité Femtogramme réduit (zeptomole moyen)
Suffisant pour 12 transferts sur mini-gel, 1 000 cm2 de membrane ; 2 transferts sur mini-gel, 200 cm2 de membrane
Contenu et stockage • 100 ml de réactif SuperSignal West Femto, à conserver entre 2 - 8°C
• 20 ml de réactif SuperSignal West Atto, à conserver entre 2 - 8°C.
Conditions d’expédition approuvée pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace mouillée ou sèche