Learn More
Ensemble de substrat de Western Blot SuperSignal™, Femto + échantillon Pico PLUS de taille de l’essai
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Substrat à sensibilité maximale SuperSignal West Femto
Le substrat de sensibilité maximale Thermo Scientific SuperSignal West Femto est un substrat chimiluminescent renforcé (ECL) et ultra-sensible pour détecter des niveaux de protéine faibles de femtogrammes par analyse de transfert Western avec l’enzyme de peroxydase de raifort (PR). Il est optimisé pour détecter les cibles peu abondantes et/ou difficiles à détecter.
- Sensibilité : femtogramme faible (zeptomole moyen)
- Stabilité : Stabilité de la solution de travail sur 8 heures, stabilité du kit sur 1 an à 4°C
- Compatibilité : membranes en nitrate de cellulose et en PVDF
- Durée du signal : jusqu’à 8 heures
- Concentration d’anticorps primaires recommandée : Dilution de 1:5 000 – 1:100 000 (10 – 200 ng/ml)
- Concentration d’anticorps secondaires recommandée : Dilution de 1:100 000–1:500 000 (2–10 ng/ml)
Substrat chimiluminescent SuperSignal West Pico PLUS
Le substrat chimiluminescent Thermo Scientific SuperSignal West Pico PLUS permet la détection de protéines à haut niveau de femtogramme par analyse du transfert Western Il convient idéalement aux applications de transfert Western courantes, offrant une excellente intensité de signal, une sensibilité et une durée optimales pour un large éventail de cibles.
- Sensibilité : sensibilité allant du pictogramme au femtogramme
- Stabilité : Stabilité de la solution de travail sur 8 h ; stabilité du kit sur 1 an à température ambiante
- Compatibilité : membranes en nitrate de cellulose et en PVDF
- Durée du signal : 6 à 24 heures
- Concentration d’anticorps primaires recommandée : Dilution de 1:1 000 – 1:5 000 (0,2 – 1,0 µg/ml)
- Concentration d’anticorps secondaires recommandée : Dilution de 1:20 000 – 100 000 (10 – 50 ng/ml)
Specifications
Specifications
| Type de produit | Substrat |
| Méthode de détection | Chimiluminescence |
| Forme | Liquide |
| À utiliser avec (application) | Western Blot |
| Membrane Compatibility | Nitrate de cellulose, PVDF |
| Gamme de produits | SuperSignal |
| Quantité | 1 pack |
| Substrate | Peroxydase de raifort |
| Sensibilité | Du picogramme au femtogramme, femtogramme réduit (zeptomole moyen) |
| Suffisant pour | 60 transferts sur mini-gel, 5 000 cm2 de membrane ; 2 transferts sur mini-gel, 200 cm2 de membrane |
| Show More |