Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Western Blot Substrate Bundle, Pico PLUS + trial-size Atto
Code produit 16505750 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 pack
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16505750 1 pack 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16505750 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A45915
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Contient un substrat chimiluminescent SuperSignal™ West Pico PLUS plus une taille d’échantillon de substrat ultra-sensible chimiluminescent SuperSignal™ West Atto, offrant des substrats de détection chimiluminescents pour le transfert Western aussi bien de routine que de haute sensibilité.
  • SuperSignal West Pico PLUS
    • Sensibilité allant du picogramme au femtogramme : détecte des quantités de protéine cible sur la membrane de nitrocellulose ou de PVDF allant du picogramme au femtogramme
    • Idéal pour les transferts Western courants
  • SuperSignal West Atto
    • Sensibilité : du femtogramme à l’attogramme
    • Idéal pour les cibles peu abondantes ou les échantillons précieux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Substrat
Méthode de détection Chimiluminescence
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrate de cellulose, PVDF
Gamme de produits SuperSignal
Quantité 1 pack
Substrate Peroxydase de raifort
Sensibilité Du picogramme au femtogramme, du femtogramme réduit à l’attogramme
Suffisant pour 12 transferts sur mini-gel, 1 000 cm2 de membrane ; 2 transferts sur mini-gel, 200 cm2 de membrane
Contenu et stockage • 500 ml de réactif SuperSignal West Pico PLUS, stocker à température ambiante
• 20 ml de réactif SuperSignal West Atto, à conserver entre 2 - 8°C.
Conditions d’expédition approuvée pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace mouillée ou sèche