Learn More
Thermo Scientific™ Boîte d’essai de substrat de Blot Western SuperSignal™, Atto et Pico PLUS
Code produit 17166378 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
Pack d’essai
Conditionnement:
40mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17166378 Pack d’essai 40mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17166378 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A45918
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Contient des tailles d’échantillons de substrat chimiluminescent ultra sensible SuperSignal™ West Atto et de substrat chimiluminescent SuperSignal™ West Pico PLUS pour permettre l’utilisation d’essai des substrats les plus recommandés pour le transfert Western de routine et de haute sensibilité.
  • SuperSignal West Pico PLUS
    • Sensibilité allant du picogramme au femtogramme : détecte des quantités de protéine cible sur la membrane de nitrocellulose ou de PVDF allant du picogramme au femtogramme
    • Idéal pour les transferts Western courants
  • SuperSignal West Atto
    • Sensibilité : du femtogramme à l’attogramme
    • Idéal pour les cibles peu abondantes ou les échantillons précieux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Substrat
Méthode de détection Chimiluminescence
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrate de cellulose, PVDF
Gamme de produits SuperSignal
Quantité Pack d’essai
Substrate Peroxydase de raifort
Sensibilité Du picogramme au femtogramme, du femtogramme réduit à l’attogramme
Suffisant pour 4 transferts sur mini-gel, 400 cm2 de membrane
Contenu et stockage • 20 ml de réactif SuperSignal West Pico PLUS, stocker à température ambiante
• 20 ml de réactif SuperSignal West Atto, à conserver entre 2 - 8°C.
Conditions d’expédition approuvée pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace mouillée ou sèche