Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Pico Complete Rabbit IgG Detection Kit
Code produit 10721765 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1,5 l
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10721765 1,5 l 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10721765 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 34084
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    762.00€
    541.02€ / 1 kits
    Économisez 220.98€
    29% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Associe le substrat SuperSignal West Pico à des anticorps secondaires de lapin ou de souris conjugués à l’HRP pour un kit de détection de transfert Western pratique et facile d’utilisation.
Les kits de transfert Western Thermo Scientific™ SuperSignal sont parfaits pour les chercheurs très actifs ou les novices en matière de transfert Western.
Tous les composants de ces kits de transfert Western sont optimisés pour la compatibilité du substrat chimiluminescent SuperSignal West Pico et sont disponibles pour la détection des anticorps primaires secondaires de souris et de lapin. Tous les kits de transfert Western SuperSignal sont fournis avec des instructions détaillées complètes pour les nouveaux kits de transfert Western et les protocoles abrégés pour l’utilisateur expérimenté. Les kits sont également disponibles dans un format standard (substrat et conjugués de HRP optimisés) ou dans un format complet qui comprend également le tampon Thermo Scientific SuperBlock et la solution saline tamponnée BupH Tris.
Points clés :
  • Kits standard et complets : choisissez des kits avec des anticorps secondaires et des substrats chimiluminescents uniquement ou des kits qui incluent également un tampon de blocage et un tampon de lavage
  • Kits de souris et de lapin : choisissez des kits avec de l’anti-IgG de souris de chèvre ou des conjugués d’anticorps secondaires d’anti-IgG de lapin de chèvre
  • Instructions : complètes et détaillées avec les dilutions d’anticorps recommandées
Informations relatives à la commande :
Chaque kit fournit suffisamment de réactifs pour traiter 50 minitransferts ou 4 000 cm2 de membrane.
Comprend :
Les kits de détection standard comprennent : Substrat de West Pico (solution luminol / d’amélioration et solution de peroxyde stable), anti-IgG de lapin conjugué à HRP, anti-IgG de souris ou protéine de liaison de biotine. Les kits de détection complets comprennent également un tampon de blocage SuperBlock et un tampon de lavage TBS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit de détection d’IgG de lapin complet SuperSignal West Pico
Type de produit Kit de détection d’IgG de lapin
Méthode de détection Chimiluminescence
À utiliser avec (application) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrate de cellulose, PVDF
Gamme de produits SuperSignal
Quantité 1,5 l
Conjugué HRP
Substrate Peroxydase de raifort
Réactivité Lapin
Suffisant pour 50 transferts mini (4 000 cm2 de membrane)
Contenu et stockage Suffisant pour : ∼ 62 mini-transferts testés avec des anticorps primaires de lapin
• Solution d’amélioration / Luminol SuperSignal West Pico, 250 ml
• Solution de peroxyde stable SuperSignal West Pico, 250 ml
• Anti-IgG de lapin de chèvre conjugué de peroxydase (H + L), 2 ml
• Tampon de blocage SuperBlock, 1 L
• Boîtes TBS (chacune fournit 500 ml), 4 boîtes