Learn More
Labcon™ Cônes de pipette à faible rétention SuperSlik™ de 1200 μl pour pipeteurs Rainin™ LTS
GREENER_CHOICE
Code produit 16641923
Change view
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Emballé
Rack
Recharge
Conditionnement:
1000 pièces
480 pièces
576 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Format unitSize
16641923 Non stérile Recharge 480 pièces
16651923 Non stérile Rack 576 pièces
16661923 Stérile Rack 576 pièces
17527836 Non stérile Emballé 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16641923 Fournisseur Labcon™ Code fournisseur 10682600009
Ces cônes de pipette à faible rétention sont dotés de pointes UltraFine™.
  • Pointe de pipette
  • Conviennent aux pipettes de type LTS de 1200 μl Rainin™
  • Faible force de montage et d’éjection, inférieure à 3 kg
  • Très faible rétention de liquide
  • Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Volume (métrique) 1 200 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Naturel
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 3,5 in
Longueur (métrique) 88,9 mm
Certifications/Conformité ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Déclaration de pureté Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Format Recharge
Type de pointe Ultrafine
Quantité 480 pointes/recharge, 10 recharges/boîte
Conditions d’expédition Température ambiante
ACT Label Oui
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Rainin LTS
Graduée Non
Gamme de produits Faible rétention SuperSlik
Matériau Résine en polypropylène