Learn More
Labcon™ Cônes de pipette à faible rétention SuperSlik™ de 20 μl pour pipeteurs Rainin™ LTS
GREENER_CHOICE
Code produit 16681913
Change view
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Emballé
Rack, 96
Recharge
Conditionnement:
1000 pièces
1056 pièces
960 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Format unitSize
16681913 Non stérile Recharge 1056 pièces
16691913 Non stérile Rack, 96 960 pièces
16601923 Stérile Rack, 96 960 pièces
17507836 Non stérile Emballé 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16681913 Fournisseur Labcon™ Code fournisseur 10662600009
Edge
Ces cônes de pipette à faible rétention avec pointes UltraFine™ sont disponibles dans des portoirs, des recharges ou des sachets refermables.
  • Convient aux pipeteurs de type LTS de 20 μl Rainin™
  • Faible force d’insertion et d’éjection, inférieure à 3 kg
  • Très faible rétention de liquide
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Volume (métrique) 20 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Naturel
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 1,9 in
Longueur (métrique) 48,3 mm
Certifications/Conformité ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Déclaration de pureté Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Format Recharge
Type de pointe FlexTop
Quantité 1056 pointes par recharge Eclipse™ à faible gaspillage
Conditions d’expédition RT
ACT Label Oui
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Rainin LTS
Graduée Non
Gamme de produits Faible rétention SuperSlik
Matériau Résine en polypropylène