Learn More
Labcon™ Cônes de pipette à faible rétention SuperSlik™ de 250 μl pour pipeteurs Rainin™ LTS
GREENER_CHOICE
Code produit 16611923
Change view
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Emballé
Rack, 96
Recharge
Conditionnement:
1000 pièces
960 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Format unitSize
16611923 Non stérile Recharge 960 pièces
16621923 Non stérile Rack, 96 960 pièces
16631923 Stérile Rack, 96 960 pièces
17517836 Non stérile Emballé 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16611923 Fournisseur Labcon™ Code fournisseur 10672600009
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces cônes de pipette à faible rétention avec pointe UltraFine™ se fixent facilement avec des forces d’éjection inférieures à 3 kg.
  • Très faible rétention de liquide
  • Exempt de protéases, d’ADN humain, d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène)
  • Résine de polypropylène USP de classe VI
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Volume (métrique) 250 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Naturel
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 2,01 in
Longueur (métrique) 51,3 mm
Certifications/Conformité ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Déclaration de pureté Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Format Recharge
Type de pointe Ultrafine
Quantité 960 pointes/recharge, 10 recharges/boîte
Conditions d’expédition RT
ACT Label Oui
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Rainin LTS
Graduée Oui
Gamme de produits Faible rétention SuperSlik
Matériau Résine en polypropylène
Graduations 10, 50, 100, 200 μl