Learn More
Labcon™ Cônes de pipette à faible rétention SuperSlik™ de 300 μl pour pipeteurs Rainin™ LTS
GREENER_CHOICE
Code produit 16681933
Change view
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Emballé
Minirecharge
Rack, 96
Recharge
Conditionnement:
1000 pièces
384 pièces
768 pièces
960 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Format unitSize
16681933 Non stérile Recharge 768 pièces
16691933 Non stérile Rack, 96 960 pièces
16601943 Stérile Rack, 96 960 pièces
17567856 Non stérile Minirecharge 384 pièces
17577856 Non stérile Emballé 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16681933 Fournisseur Labcon™ Code fournisseur 11602600009
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces cônes de pipette gradués à faible rétention sont dotés de pointes UltraFine™ et sont disponibles en mini recharges, sachets refermables ou portoirs.
  • Convient aux pipeteurs de type LTS de 300 μl Rainin™
  • Faibles forces d’insertion et d’éjection, inférieures à 3 kg
  • Très faible rétention de liquide
  • Résine de polypropylène USP de classe VI
  • Fabriqué aux États
Spécification
Volume (métrique) 300 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Naturel
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 2,18 in
Longueur (métrique) 55,6 mm
Certifications/Conformité ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Déclaration de pureté Exempts de protéases, d’ADN humain, d’ATP, de RNases/DNases, et d’endotoxines
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Format Recharge
Type de pointe Ultrafine
Quantité 768 pointes par recharge Eclipse™ à faible gaspillage
Conditions d’expédition RT
ACT Label Oui
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Rainin LTS
Graduée Oui
Gamme de produits Faible rétention SuperSlik
Matériau Résine en polypropylène
Graduations 10, 50, 100 μl