Learn More
Gibco™ Supplement S7
Description
Le supplément S7 est une solution stérile, concentrée (100X), ioniquement équilibrée, destinée à être utilisée comme un composant dans un environnement de culture complet pour les kératinocytes épidermiques humains. Le supplément S7 est défini chimiquement et ne contient aucun composant d’origine animale. Chaque flacon de 5 ml de supplément S7 contient la quantité correcte de supplément pour un flacon de 500 ml de milieu basal EpiLife™.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Moins 20 degrés C |
| Type de cellule | Cellules kératinocytes |
| Classification | Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement |
| Concentration | 100 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Supplément de culture cellulaire |
| Stérilité | Stérile |
| Gamme de produits | Cascade Biologics |
| Quantité | 5 ml |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Afficher plus |