Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon Brucella supplémenté pour les bactéries anaérobies
Code produit 16082272
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16082272 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16082272 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur YT3450
 Article restreint
En stock
Réalisez des tests de sensibilité avec une gamme complète d’accessoires, dont ce bouillon, pour améliorer votre programme de tests sur le système Thermo Scientific™ Sensititre™.
Réalisez des tests de sensibilité de haute qualité avec une gamme complète d’accessoires, dont le bouillon Brucella supplémenté pour les bactéries anaérobies Thermo Scientific™, pour améliorer votre programme de tests sur le système Thermo Scientific™ Sensititre™.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays.Veuillez nous contacter.
Les produits VersaTREK™ et Sensititre font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Bouillon Brucella supplémenté pour les bactéries anaérobies
Type de produit Bouillon Brucella supplémenté
Classe d’organisme cible Anaérobies
Type de test Sensibilité microbienne
Nb par paquet 10
Type d’emballage 10 ml / flacon
Quantité 10 mL