Learn More
Thermo Scientific Pont de soutien
Code produit 10527305 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bioflacon de 2 l
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10527305 Bioflacon de 2 l 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10527305 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 75007686
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.00€
    234.00€ / 2 pièces
    Économisez 19.00€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 01-02-2027
Pont de support pour BioBottle de 2 L.
  • Pont de support (x2) pour BioBottle de 2 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Bioflacon de 2 l
Jetable Réutilisable
Quantité 2 Pk.
Type de produit Pont de soutien