Learn More
Interscience™ Soutien pour Eppendorf™ pipettes
Code produit 17272254
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
easySpiral, easySpiral Pro (1,5 ml et 2 ml)
easySpiral, easySpiral Pro (5 ml)
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
17272254 easySpiral, easySpiral Pro (5 ml) 1 pièce
17806706 easySpiral, easySpiral Pro (1,5 ml et 2 ml) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17272254 Fournisseur Interscience™ Code fournisseur 413016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    101.17€ / 1 pièces
    Économisez 1.83€
    1% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Supporter le stand pour Eppendorf™ pipettes.
  • Supporte les pipettes de différentes tailles
Spécification
Type Support
À utiliser avec (application) Pipette de maintien
À utiliser avec (équipement) easySpiral, easySpiral Pro (5 ml)