Learn More
Ohaus™ Pince pour support
Code produit 15752459 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
15752459 Acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15752459 Fournisseur Ohaus™ Code fournisseur 30400043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.50€
    60.95€ / 1 pièces
    Économisez 22.55€
    27% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Le pince pour support OHAUS™ est conçue pour maintenir un tube en place en toute sécurité.
  • OHAUS offre la plus grande sélection de kits de cadres de laboratoire, de plateformes élévatrices de laboratoire, de tiges et de supports dans l’industrie pour maintenir la verrerie en toute sécurité
  • Cadres de laboratoire standard ou configurations personnalisables avec des options adaptées à n’importe quel espace ou application
  • Sélectionnez parmi les 13 kits de cadres de laboratoire préconfigurés (connecteurs et pieds inclus) pour tiges qui peuvent être achetées individuellement et combinées avec les accessoires OHAUS pour construire un cadre personnalisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs Angle de connexion fixe à 90°
Type Portoir
Matériau Acier inoxydable
Description Pince, support, support, CLR-HOLDRS