Learn More
Univet™ Kit de support pour écran de protection
Description
Support+ 10 écrans de protection interchangeables
• Ecran de protection contre les projections de liquides et les projections mécaniques
• Ecran incolore anti-buée interchangeable se clipsant sur un support lunettes
• Peut être utilisé par-dessus des lunettes correctrices
• Superposable à un masque de chirurgien
• Permet de protéger contre les éclaboussures ou les projections de petites particules
• Modèle ultra-léger pour un port prolongé sans gêne
• Matière du support: monture en polycarbonate transparent
• Ecran interchangeable
• Ecran incolore en acétate
• Qualité optique classe 1 (port permanent)
• Oculaire traité anti-buée.
• Ecran de protection contre les projections de liquides et les projections mécaniques
• Ecran incolore anti-buée interchangeable se clipsant sur un support lunettes
• Peut être utilisé par-dessus des lunettes correctrices
• Superposable à un masque de chirurgien
• Permet de protéger contre les éclaboussures ou les projections de petites particules
• Modèle ultra-léger pour un port prolongé sans gêne
• Matière du support: monture en polycarbonate transparent
• Ecran interchangeable
• Ecran incolore en acétate
• Qualité optique classe 1 (port permanent)
• Oculaire traité anti-buée.