Learn More
OHAUS™ Support
Code produit 15792379 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la tige:
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
Hauteur (métrique):
267 mm
305 mm
Longueur (métrique) de la tige:
457 mm
584 mm
711 mm
914 mm
1016 mm
1219 mm
1524 mm
Conditionnement:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) de la tige Hauteur (métrique) Longueur (métrique) de la tige Conditionnement
15792379 17 mm 305 mm 584 mm 1 pièce
15722449 16 mm 267 mm 584 mm 1 pièce
15732449 16 mm 267 mm 711 mm 1 pièce
15742449 16 mm 267 mm 914 mm 1 pièce
15752449 16 mm 267 mm 1016 mm 1 pièce
15762449 16 mm 267 mm 1219 mm 1 pièce
15772449 16 mm 267 mm 1524 mm 1 pièce
15782379 16 mm 305 mm 457 mm 1 pièce
15702389 18 mm 305 mm 711 mm 1 pièce
15712389 19 mm 305 mm 914 mm 1 pièce
15722389 20 mm 305 mm 1016 mm 1 pièce
15732389 21 mm 305 mm 1219 mm 1 pièce
15742389 22 mm 305 mm 1524 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 15792379 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30392335
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    399.00€
    290.57€ / 1 pièces
    Économisez 108.43€
    27% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
Le support OHAUS™ fournit un support sécurisé pour maintenir la verrerie à des positions élevées.
  • Les cadres de laboratoire, les tiges et les connecteurs résistants à la corrosion sont disponibles en acier inox de qualité supérieure, offrant une résistance aux produits chimiques et une durabilité élevées. L’aluminium offre une résistance fiable à un poids plus léger.
  • Simplifiez la configuration de laboratoire ! Treize options de kit de cadres de laboratoire sont disponibles avec quatre modèles conçus pour s’adapter aux hottes filtrantes. Créez votre propre système de support en choisissant parmi une large sélection de tiges, de socles et de connecteurs.
  • Les dispositifs de levage de laboratoire offrent des plateformes élévatrices réglables pratiques avec une résistance et une durabilité exceptionnelles pour le maintien de petits équipements de laboratoire tels que la verrerie, les plaques chauffantes et les bains-marie à différentes hauteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (métrique) 305 mm
Longueur (impériale) 12 po
Longueur (métrique) 305 mm
Longueur (métrique) de la tige 584 mm
Largeur (impériale) 16,50 po
Largeur (métrique) 419 mm
Diamètre (métrique) de la tige 17 mm
Type de produit Support avec tige