Learn More
Thermo Scientific™ Supports pour Thermo Scientific™ Heratherm Fours et incubateurs
Code produit 10811311 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Fours et incubateurs modèle 100 l
Fours et incubateurs modèle 180 L
Fours et incubateurs modèle 60 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10811311 Fours et incubateurs modèle 60 l 1 pièce
10304130 Fours et incubateurs modèle 100 l 1 pièce
10724602 Fours et incubateurs modèle 180 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10811311 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50127741
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    493.00€
    471.00€ / 1 pièces
    Économisez 22.00€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Supports à roulettes
Supports avec roulettes
Hauteur avec roulettes : 7,36 in. (18,7 cm).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Fours et incubateurs modèle 60 l
Type Support
Comprend Roulettes