Learn More
Fisherbrand™ Plaques de support pour mélangeurs à vortex
Code produit 11722583 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Plaque de support, 50 mm de diamètre
Plaque de support, 94 mm de dia.
Diamètre (métrique):
50 mm
94 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Diamètre (métrique) unitSize
11722583 Plaque de support, 94 mm de dia. 94 mm 1 pièce
11702593 Plaque de support, 50 mm de diamètre 50 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11722583 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur A00000017
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accueille en toute sécurité les tubes à essai et les flacons. Les plaques de support sont compatibles avec les mélangeurs à vortex.
  • Mousse souple ou caoutchouc pour éviter la casse
  • Noir
  • Disponible dans plusieurs diamètres
Spécification
Type de produit Plaque de support
Matériau Mousse
Diamètre (métrique) 94 mm
Description Plaque de support, 94 mm de dia.
À utiliser avec (équipement) CLASSIC, ZX3, WIZARD, ZX4, TX4, RX3