Learn More
Hellma™ Semi micro débit à travers la cellule Suprasil
Spécification
Spécification
| Type | Cellule semi-micro à flux traversant |
| Capacité (métrique) | 390 μl |
| Matériau | Suprasil |
| Wavelength Range | De 200 à 2500 nm |
| Hauteur (métrique) | 35mm |