Learn More
Sel d’hexasodium de suramine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10326401 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10326401 50 mg Flacon en verre 50mg
10391144 250 mg Flacon en verre 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10326401 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 328540500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    90.65€ / 50mg
    Économisez 19.35€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 129-46-4 | Molecular Formula: C51H34N6Na6O23S6 | Molecular Weight: 1429.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 129-46-4
Formule moléculaire C51H34N6Na6O23S6
Poids moléculaire (g/mol) 1429.15
Numéro MDL MFCD00210217
Clé InChI VAPNKLKDKUDFHK-UHFFFAOYSA-H
Synonyme suramin sodium, suramin hexasodium, suramin hexasodium salt, suramin sodium salt, antrypol, moranyl, naganinum, naphuride sodium, fourneau 309, suramine sodium salt
CID PubChem 8514
Nom IUPAC hexasodium ; 8-[4-méthyl-3-[3-[3-[-[[2[-méthyl-5-[(4,6,8-trisulfonatonaphtalen-1-yl)carbamoyl]phényl]carbamoyl]phényl]carbamoylamino]benzoyl]amino]benzoyl]amino]naphthalène-1,3,5-trisulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC=C(C=C1NC(=O)C1=CC(NC(=O)NC2=CC(=CC=C2)C(=O)NC2=CC(=CC=C2C)C(=O)NC2=C3C(C=C(C=C3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=C(C=C2)S([O-])(=O)=O)=CC=C1)C(=O)NC1=C2C(C=C(C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Suramin hexasodium salt
Couleur Blanc
Analyse élémentaire 97.5% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 mg
Merck Index 15, 9135
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water
Poids de la formule 1429.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline