Learn More
Suramin sodium salt, MedChemExpress
Code produit 16414507
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16414507 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16414507 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0879A50mg
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Suramin sodium salt (Suramin hexasodium salt) is a reversible and competitive protein-tyrosine phosphatases (PTPases) inhibitor.
Suramin sodium salt is a potent inhibitor of sirtuins: SirT1 (IC50=297 nM), SirT2 (IC50=1.15 μM), and SirT5 (IC50=22 μM). Suramin sodium salt is a competitive inhibitor of reverse transcriptase (DNA topoisomerase II: IC50=5 μM). Suramin sodium salt is a potent SARS-CoV-2 RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) inhibitor. Suramin sodium salt efficiently inhibits IP5K and is an antiparasitic, anti-neoplastic and anti-angiogenic agent.
Spécification
Nom chimique ou matériau Suramin sodium salt
Forme physique Solid
CAS 129-46-4
Couleur Off-White
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C51H34N6Na6O23S6
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme Suramin hexasodium salt
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 200 mg/mL (139.94 mM) ∣DMSO : 83.33 mg/mL (58.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC(C(NC2=CC(C(NC3=CC=C(S(=O)(O[Na])=O)C4=CC(S(=O)(O[Na])=O)=CC(S(=O)(O[Na])=O)=C34)=O)=CC=C2C)=O)=CC=C1)NC5=CC(C(NC6=CC(C(NC7=CC=C(S(=O)(O[Na])=O)C8=CC(S(=O)(O[Na])=O)=CC(S(=O)(O[Na])=O)=C78)=O)=CC=C6C)=O)=CC=C5
Poids moléculaire (g/mol) 1429.17
Poids de la formule 1429.17
Qualité Research