Learn More
Suramin (sel de sodium), TRC
Code produit 30011765
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011765 500 mg 500mg
30137096 50 mg 50mg
30008472 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011765 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS860000500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 129-46-4
Formule moléculaire C51 H34 N6 O23 S6 . 6 Na
Poids moléculaire (g/mol) 1429.17
Synonyme Antrypol, Bayer 205, Germanin, Moranyl, Naganine, Suramine sodium, 8,8'-(Carbonylbis(imino-3,1-phenylenecarbonylimino(4-methyl-3,1-phenylene)carbonylimino))bis-1,3,5-naphthalenetrisulfonic acid hexasodium salt
Nom IUPAC hexasodium ; 8-[[4-méthyl-3-[[3-[[3-[[2-méthyl-5-[(4,6,8-trisulfonatonaphtalène-1-yl)carbamoyl]phényl]carbamoyl]phényl]carbamoylamino]benzoyl]amino]amini]benzoyle]naphtalène-1,3,5-trisulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1ccc(cc1NC(=O)c2cccc(NC(=O)Nc3cccc(c3)C(=O)Nc4cc(ccc4C)C(=O)Nc5ccc(c6cc(cc(c56)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])c2)C(=O)Nc7ccc(c8cc(cc(c78)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Suramin Hexasodium Salt
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C51H40N6O23S6.6Na/c1-25-9-11-29(49(60)54-37-13-15-41(83(69,70)71)35-21-33(81(63,64)65)23-43(45(35)37)85(75,76)77)19-39(25)56-47(58)27-5-3-7-31(17-27)52-51(62)53-32-8-4-6-28(18-32)48(59)57-40-20-30(12-10-26(40)2)50(61)55-38-14-16-42(84(72,73)74)36-22-34(82(66,67)68)24-44(46(36)38)86(78,79)80;;;;;;/h3-24H,1-2H3,(H,54,60)(H,55,61)(H,56,58)(H,57,59)(H2,52,53,62)(H,63,64,65)(H,66,67,68)(H,69,70,71)(H,72,73,74)(H,75,76,77)(H,78,79,80);;;;;;/q;6*+1/p-6
Poids de la formule 1427.9386