Learn More
Invitrogen™ Solution d’acrylamide (40 %) SureCast™
Code produit 15568821
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
450 mL
Conditionnement:
450mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15568821 450 mL 450mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15568821 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur HC2040
 Article restreint
En stock
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Profiter de meilleures performances, d’une durée de conservation accrue et d’un niveau de commodité plus élevé grâce aux solutions de coulage de gel de polyacrylamide SureCast.
Profitez de meilleures performances, d’un allongement de la durée de conservation et d’une plus grande commodité avec les solutions de coulage de gel de polyacrylamide Invitrogen™ SureCast™.
L’acrylamide est un ingrédient majeur des gels de polyacrylamide utilisés pour séparer les protéines lors de l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide (PAGE). La solution de polyacrylamide SureCast peut être utilisée pour préparer des gels à pourcentage et gradient uniques à l’aide du système de coulage manuel SureCast ou d’autres systèmes de coulage manuel.
Caractéristiques du produit :
  • Solution d’acrylamide pour le coulage des gels de polyacrylamide
  • Conservation à température ambiante
  • Longue durée de conservation
  • Pureté élevée
  • Alternative moins dangereuse que l’acrylamide en poudre
  • Concentré pour étendre la fourchette de pourcentages de gel à couler
Recommended Storage
Room Temperature
Garantie
Jusqu’à 12 mois
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Gamme de produits SureCast
Type Solution d’acrylamide à 40 %
Quantité 450 mL