Learn More
Invitrogen™ Persulfate d’ammonium (APS) SureCast™
Code produit 15528841
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15528841 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15528841 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur HC2005
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Profiter de meilleures performances, d’une durée de conservation accrue et d’un niveau de commodité plus élevé grâce aux solutions de coulage de gel de polyacrylamide SureCast.
Profitez de meilleures performances, d’un allongement de la durée de conservation et d’une plus grande commodité avec les solutions de coulage de gel de polyacrylamide Invitrogen™ SureCast™.
Le persulfate d’ammonium (APS) SureCast est un agent oxydant qui est utilisé avec le tétraméthyléthylènediamine (TEMED) pour catalyser la polymérisation de l’acrylamide et du bisacrylamide afin de préparer des gels de polyacrylamide pour l’électrophorèse.
Caractéristiques du produit :
  • 25 g de persulfate d’ammonium
  • Catalyseur de polymérisation pour gels de polyacrylamide
Recommended Storage
Room Temperature
Garantie
Jusqu’à 12 mois
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Gamme de produits SureCast
Type SAPL
Quantité 25 g