Learn More
Invitrogen™ SureCast™ Gel Spacer
Code produit 15503381
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 spacers
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15503381 10 spacers 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Pour bénéficier de la remise, les clients doivent acheter 2 unités du même produit au prix catalogue dans une seule commande afin d’obtenir une réduction de 30 %. Il n’y a pas de limite au nombre de lots de 2 que les clients peuvent acheter.
Code produit 15503381 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur HC1003
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Pour bénéficier de la remise, les clients doivent acheter 2 unités du même produit au prix catalogue dans une seule commande afin d’obtenir une réduction de 30 %. Il n’y a pas de limite au nombre de lots de 2 que les clients peuvent acheter.
Un coulage manuel sans fuite en toute confiance de vos gels de polyacrylamide grâce au système de coulage manuel Invitrogen™ SureCast™.
Les bras espaceurs de gel SureCast sont un ensemble de joints d’étanchéité de rechange à utiliser avec les plaques en verre SureCast pour étanchéifier la cassette utilisée avec le poste de coulage manuel SureCast. Ensemble de 10 bras espaceurs de gel.
  • Compatible uniquement avec le système de coulage manuel SureCast
Recommended Storage
Room Temperature
Garantie
Jusqu’à 12 mois
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Plaque en verre SureCast
Dimensions de gel Mini
Gamme de produits SureCast
Type Espaceur de gel SureCast™
Quantité 10 spacers