Learn More
Invitrogen™ Plaques en verre SureCast™
Code produit 15593371
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 sets
Conditionnement:
2 kits
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15593371 2 sets 2 kits
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15593371 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur HC1001
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Un coulage manuel sans fuite en toute confiance de vos gels de polyacrylamide grâce au système de coulage manuel Invitrogen™ SureCast™.
Les plaques de verre SureCast offrent une qualité, une durabilité et une résistance aux dommages supérieures et sont utilisées pour le coulage manuel de gels en polyacrylamide de 1,0 mm avec le poste de coulage manuel SureCast. Les gels SureCast sont conçus pour une utilisation dans la mini cuve à gel Mini Gel Tank Les bras espaceurs de gel SureCast, non inclus, sont vendus séparément.
Caractéristiques du produit
  • Plaques de verre de qualité supérieure et ultra-durables
  • Résistantes aux dommages
  • Avec ces plaques en verre, coulez jusqu’à 20 fois plus de gels qu’avec celles du concurrent principal
  • Compatible uniquement avec le système de coulage manuel SureCast
Recommended Storage
Room Temperature
Garantie
Jusqu’à 12 mois
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2 plaques avant et 2 plaques arrière
À utiliser avec (équipement) Système de moulage manuel SureCast™
Dimensions de gel Mini
Gamme de produits SureCast
Type Plaques en verre SureCast™
Quantité 2 sets