Learn More
Invitrogen™ SureCast™ Stacking Buffer
Description
- Versez facilement et en toute confiance des gels de polyacrylamide
- À utiliser avec le système de gel vertical SureCast
- Les gels SureCast sont conçus pour une utilisation dans la mini cuve à gel Mini Gel Tank
Recommended Storage
Room Temperature
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2 boîtes de tampons d’empilage SureCast de 500 ml (1 L au total). |
| Quantité | 2 x 500 mL |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Gamme de produits | SureCast |
| Type de produit | Tampon d’empilage (1 L) |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?