Learn More
Invitrogen™ Module de transfert midi en tandem SureLock™
Description
Le module de transfert midi en tandem SureLock est compatible avec tous les gels midi Invitrogen (taille du transfert : 8,5 x 14 cm). Le module de transfert accueille un gel midi par transfert humide. La conception unique facilite l’utilisation du module tandis que la taille efficace du noyau interne utilise moins de tampon de transfert pour chaque transfert (∼ 300 ml par transfert seulement). Dans la mesure où le tampon de transfert contient du méthanol, cela entraîne une réduction des déchets dangereux nécessitant une élimination spéciale. Si vous respectez les conditions et la tension constante recommandées, les protéines peuvent être transférées vers les membranes en nitrate de cellulose ou en PVDF, en 30 minutes et à température ambiante.
Caractéristiques :
- Conception intégrante : utilisé avec la cuve à gel midi en tandem Midi Gel Tank SureLock, une cuve de transfert distincte est superflue
- Taille économique : la quantité de tampon de transfert nécessaire est de seulement un tiers par rapport aux systèmes de transfert humide traditionnels, ce qui permet de réduire les coûts ainsi que les déchets de tampon de transfert / méthanol
- Configuration rapide (en temps et en matériaux)
- Compatible : permet de transférer de manière efficace tous les gels midi précoulés Invitrogen
- Conception intelligente : les moitiés anode et cathode sont articulées et reliées par une glissière. La conception permet à toutes les pièces d’être connectées en permanence, ce qui élimine le besoin de plusieurs accessoires.
- Transfert basse tension (25 volts) : la plaque d’anode très conductrice est séparée de la plaque de cathode de seulement 0,5 pouce, ce qui permet un transfert efficace à 25 volts en moins de 30 minutes
- Transfert à température ambiante : élimine le besoin de prérefroidir les tampons pendant la nuit, ainsi que les tracas et le désordre liés aux bains de glace utilisés avec les systèmes traditionnels de transfert humide qui nécessitent 100 volts pour le transfert et génèrent une chaleur excessive
- Rapide et efficace : permet de réaliser le transfert en 30 minutes, sans compromettre les performances
- Nettoyage simple : vidange, rinçage et séchage (pas de liquides à éponger ou de glace à jeter)
- En option Plateau de transfert en tandem SureLock : il peut être utilisé pour configurer le transfert humide des gels midi à l’aide du module de transfert en tandem SureLock
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contenu : 1 module de transfert midi en tandem SureLock • 1 pince brucelles de transfert • 1 rouleau de transfert • 4 éponges de transfert |
| À utiliser avec (application) | Transfert humide |
| À utiliser avec (équipement) | Cuve à gel midi en tandem SureLock™ |
| Gel Compatibility | Gels protéiques précoulés midi |
| Dimensions de gel | Midi, 13 x 8 cm |
| Membrane Compatibility | Nitrate de cellulose, PVDF |
| Mode of Transfer | Humide |
| Gamme de produits | SureLock |
| Type | Module de transfert |
| À utiliser avec | Réservoir à gel midi en tandem SureLock (STM1001) |
| Afficher plus |