Learn More
Invitrogen™ Cuve à gel midi en tandem SureLock™
Code produit 16611116
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 tank
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16611116 1 tank 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16611116 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur STM1001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    882.00€
    792.65€ / 1 pièces
    Économisez 89.35€
    10% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le réservoir à gel midi en tandem SureLock Invitrogen permet l’électrophorèse rapide des gels midi grâce à un tampon minimal (∼ 520 ml/gel) dans un système étanche. Avec un temps de configuration d’environ 30 secondes, la cuve traite efficacement les gels midi tout en offrant des performances constantes.
La cuve est dotée de deux chambres indépendantes, ce qui permet l’électrophorèse d’un ou deux gels à la fois. Vous économisez des tampons et limitez les déchets. gels à la fois. Vous économisez des tampons et limitez les déchets. La cuve est compatible avec tous les gels midi pré-coulés Invitrogen et les cassettes de gel midi.
Caractéristiques :
  • Le réservoir de transfert et d’électrophorèse sur gel 2-en-1 — Permet l’électrophorèse et le transfert sur gels midi ultraperformants Invitrogen à l’aide du même réservoir
  • Deux compartiments distincts : permet de traiter 1 ou 2 gels ou de transférer et utiliser uniquement la quantité de tampon nécessaire pour chaque gel, réduisant au maximum les coûts en tampon ainsi que la quantité de déchets
  • Des performances optimales avec des protocoles rapides : permet d’économiser du temps tout en améliorant les résultats
  • Transfert à température ambiante en cas d’appariement avec les modules pour transfert midi en tandem SureLock : permet de ne plus avoir besoin de réfrigérer au préalable les tampons et de faire des bains de glace fastidieux et sales
  • Intuitif : configuration facile et procédure simple
  • Pas besoin de cassettes ou de réservoirs tampon de remplacement : permet de réduire le nombre d’accessoires nécessaire
  • Compatible : compatible avec tous les gels midi précoulés et les cassettes de gel midi Invitrogen
  • Ingénieux et moderne  : l’accès facile à la zone de chargement des échantillons fait gagner du temps et économiser des efforts
  • Robustesse : en polycarbonate résistant, qui empêche les fissures et fuites
  • Visibilité dégagée sur vos gels pendant le cycle
  • Couvercle facile à installer grâce à des encoches de guidage et à des crochets de gestion des fils
Le réservoir à gel midi en tandem SureLock peut être utilisée pour les transferts en réservoir humide lorsqu’il est couplé au module de transfert midi en tandem SureLock. Le module de transfert midi en tandem SureLock permet d’effectuer des transferts humides de protéines efficaces et à température ambiante pour l’analyse par transfert western en aval. La cuve peut accueillir deux modules de transfert, ce qui permet ainsi le transfert d’un ou deux gels à la fois. La conception unique du module de transfert en tandem SureLock utilise nettement moins de tampon de transfert (∼ 300 ml seulement par transfert) que les autres systèmes de transfert humide. Cette quantité de tampon moindre permet de réduire au minimum la quantité de déchets méthanol (un composé dangereux).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contenu :
• 1 réservoir à gel midi en tandem SureLock
• 1 couteau de gel
Gel Compatibility Tous les gels midi précoulés Invitrogen et cassettes de gel midi vides Invitrogen
Dimensions de gel Midi
Gamme de produits SureLock
Type Mini-cuve à gel Midi Gel Tank
À utiliser avec Tous les gels midi précoulés Invitrogen et cassettes de gel midi vides Invitrogen
Dimensions du gel Dimensions du gel : 8 x 13 cm (gels midi ou grand format) Cassette de gel : 10,3 x 15 cm Épaisseur : 1,0 mm
Quantité 1 tank
Conditions d’expédition Température ambiante
Garantie Un an
Dimensions (L x l x H) 25 x 17,9 x 17,3 cm (hauteur avec couvercle)