Learn More
Thermo Scientific™ SureQuant™ IP-MS Sample Preparation Kits
Code produit 17777453 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Microbilles magnétiques de streptavidine
Microbilles magnétiques en protéine A/G
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
17777453 Microbilles magnétiques en protéine A/G 1 pièce
17787453 Microbilles magnétiques de streptavidine 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17777453 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A51743
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Les kits de préparation d’échantillons Thermo Scientific SureQuant IP-MS offrent une solution optimisée pour l’immunoprécipitation et la préparation de peptides MS d’échantillons en amont de l’analyse LC-MS / MS.
Les kits de préparation d’échantillons Thermo Scientific SureQuant IP-MS (protéine A/G ou streptavidine) offrent une solution optimisée pour l’immunoprécipitation et la préparation de peptides MS d’échantillons en amont de l’analyse LC-MS / MS. Ces kits ont fait l’objet d’une validation rigoureuse à l’aide de plusieurs antigènes cibles multiplexés avec divers niveaux d’expression. La gamme de produits SureQuant permet d’utiliser ensemble ou indépendamment des kits de préparation d’échantillons et des modules de quantification de peptides d’immunoprécipitation (IP) pour l’analyse SRM / PRM.
• Complets : les kits incluent des réactifs pour l’immunoprécipitation et la préparation de peptides MS pour les protéines cibles pour l’analyse SRM / PRM
• Multiplex : les kits IP-MS ont été conçus pour l’IP multiplex à l’aide de microbilles magnétiques de protéines A/G et de streptavidine
• Flexibles : les réactifs universels permettent une sélection individualisée de cibles pour l’IP à utiliser seules ou combinées avec des panneaux de quantification de peptides SureQuant
• Optimisée : une procédure simplifiée et condensée pour préparer des échantillons pour l’analyse LC-MS
• Faible bruit de fond :tampons de liaison, de lavage et d’élution optimisés pour éliminer les contaminants et minimiser l’enrichissement des protéines de fond
Les kits de préparation d’échantillons de protéines A / G et de streptavidine IP-MS SureQuant ont été conçus pour prendre en charge la quantification ciblée à l’aide d’une analyse SureQuant ou SRM / PRM. Les kits contiennent des microbilles magnétiques de protéines A / G ou de streptavidine Pierce de haute qualité ainsi que des réactifs optimisés pour la compatibilité MS. La procédure simplifiée permet une digestion juste après l’étape d’élution de l’immunoprécipitation, ce qui facilite la préparation des échantillons MS en ∼4 heures pour une analyse LC-MS / MS le jour même.
Applications :
• Enrichissement de cibles à faible abondance pour améliorer la sensibilité MS
• Identification de protéines cibles qui ne sont pas détectables par transfert Western
• Analyse quantitative des protéines cibles par analyse LC-MS
• Sélection des anticorps pour IP-MS
• Enrichissement des protéines cibles en amont de l’analyse ciblée (SRM)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Microbilles magnétiques en protéine A/G
À utiliser avec (équipement) Spectromètre de masse
Gamme de produits SureQuant
Contenu et stockage Protéase de la trypsine, 2 x 20 µg Solution de stockage de la trypsine, 250 µl Microbilles magnétiques de protéine A / G, 1 ml Tampon de lyse cellulaire IP-MS, 100 ml Tampon de lavage IP-MS A, 75 ml Tampon de lavage IP-MS B, 40 ml Tampon de dilution IP et tampon de préparation d’échantillons MS, 10 ml Solution d’alkylation, 1 ml/flacon Tubes de prélèvement à faible liaison protéique, 50 x 1,5 ml Solution TCEP Bond-Breaker™, pH neutre, 0,5 ml Acide trifluoroacétique (TFA) Pierce™ à 10 %, qualité séquençage, 0,5 ml 1M MgCl2, 0,75 ml Conserver la trypsine à 4°C. Conserver la solution de stockage de trypsine à -20°C.
Matériau de départ Cellules, Tissus
Méthode de détection Spectrométrie de masse
Étape du flux de travail Enrichissement pour préparation d’échantillons
Quantité 20 réactions
À utiliser avec (application) Immunoprécipitation compatible MS