Learn More
Thermo Scientific™ Micro-flacons à bouchon vissé en verre haute récupération SureSTART™ de 1,7 ml pour les applications hautes performances de niveau 3 sur des échantillons de < 2 ml
Code produit 17314093 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100/Pk.
1000/Pk.
5000/Pk.
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
5000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17314093 100/Pk. 100 pièces
17324093 5000/Pk. 5000 pièces
17334093 1000/Pk. 1000 pièces
17885194 - 100 pièces
18254584 100/Pk. 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17314093 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 6PSV9V1/CPQ00713550
En stock
Utilisez les micro-flacons à bouchon vissé en verre haute récupération SureSTART™ de 1,7 ml, niveau de performance 3, pour maximiser le volume d’injection lors de l’analyse d’échantillons de moins de 2 ml.
Choisissez les micro-flacons à bouchon vissé en verre haute récupération Thermo Scientific™ SureSTART™ de 1,7 ml, niveau de performance 3, lorsque vous avez besoin de maximiser le volume d’injection pour des échantillons de < 2 ml. Avec leurs dimensions extérieures de 12 x 32 mm, ces micro-flacons en verre transparent ou ambré disposent d’un réservoir conique interne qui fournit un volume total utilisable de 1,5 ml et un volume résiduel de 4 μl. Il s’agit d’un flacon de niveau de performance 3, ce qui signifie qu’il est conçu pour protéger vos échantillons les plus précieux et fournir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes.
Caractéristiques
  • Certifiés conformes aux spécifications pour garantir les dimensions physiques et la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
  • Ces flacons répondent à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon
  • Utilisez des bouchons à vis et des septa de 9 mm pour sceller les micro-flacons à vis haute récupération de 1,7 ml
Flacons de niveau de performance 3 – pour les applications hautes performances
  • Conviennent aux applications GC, HPLC/UHPLC et de spectrométrie de masse (MS)
  • Utilisation conseillée avec les systèmes Thermo Scientific™ GC et LC Orbitrap™ MS et autres instruments de haute résolution et précision de masse (HRAM)
Certifiés conformes aux spécifications
  • Tous les flacons Thermo Scientific SureSTART sont vérifiés sur le plan dimensionnel
  • Inspection optique et par jauge automatisée afin d’assurer les dimensions et tolérances critiques
  • Uniformes et sans défaut
Traçables par lots
  • 100 % traçables tout au long du procédé de fabrication
  • Certificat de conformité disponible sur demande par numéro de lot
À propos des flacons, bouchons, inserts et kits Thermo Scientific SureSTART
Les flacons et bouchons SureSTART sont disponibles en trois niveaux de performance. Vous pouvez désormais choisir les produits qui répondent le mieux à vos besoins en termes d’analyse, de performance ou de budget.
  • Les flacons et bouchons de niveau 1 sont adaptés aux applications quotidiennes et conviennent aux applications AQ/CQ utilisant des détecteurs de noyau.
  • Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 2 sont destinés aux applications à haut débit. Ces flacons ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour fournir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu.
  • Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 3 sont destinés aux applications hautes performances. Le niveau 3 est conçu pour vos échantillons et analytes les plus précieux sujets à l’adsorption du verre afin d’obtenir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) externe 12 mm
Diamètre (métrique) de l’ouverture 6 mm
Couleur Clear
Matériau Verre transparent
Stérilité Non-sterile
Jetable Single-use
Volume (métrique) 1.7 mL
À utiliser avec (application) (U)HPLC, GC, MS
Graduée No
Type d’insert None
Matériau (revêtement) No
Type d’emballage 1 Pk .of 100
Taille (métrique) de l’ouverture 9 mm
Type de filetage 9 mm Short Thread
Volume (métrique) résiduel <4 μL
Type de base Fond en V interne
Gamme de produits SureSTART niveau 3
Volume (métrique) total 1,7 mL
Type de bouchon Bouchon à vis à filetage court
Quantité 100/Pk.
Taille du bouchon 9 mm
Marking Spot Oui
Volume (Metric) Usable 1,5 ml
À utiliser avec (équipement) HPLC/GC Autosampler
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Spécification certifiée
Hauteur (métrique) 32 mm
Type de produit Flacon à vis en verre à récupération totale de 1,7 ml, niveau 3