Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à sertir de 11 mm SureSTART™, applications à haut débit de niveau 2
Code produit 18234594 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Argent
Bleu
Or
Rouge
Vert
Septum:
Caoutchouc naturel rouge/PTFE
Silicone blanc / PTFE rouge
Silicone rouge / PTFE transparent
Dureté:
45 shore
60 shore
Nb par paquet:
1 000/Carton
100/paquet
5 000/Carton
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
5000 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Septum Dureté Nb par paquet unitSize
18234594 Argent Caoutchouc naturel rouge/PTFE 60 shore 100/paquet 100 pièces
17353773 Argent Silicone rouge / PTFE transparent 60 shore 100/paquet 100 pièces
17363773 Argent Silicone rouge / PTFE transparent 60 shore 5 000/Carton 5000 pièces
17373773 Argent Silicone rouge / PTFE transparent 60 shore 1 000/Carton 1000 pièces
17383773 Argent Silicone blanc / PTFE rouge 45 shore 100/paquet 100 pièces
17393773 Argent Silicone blanc / PTFE rouge 45 shore 5 000/Carton 5000 pièces
17303783 Argent Silicone blanc / PTFE rouge 45 shore 1 000/Carton 1000 pièces
18284584 Vert Caoutchouc naturel rouge/PTFE 60 shore 100/paquet 100 pièces
18244594 Rouge Caoutchouc naturel rouge/PTFE 60 shore 100/paquet 100 pièces
18264594 Bleu Caoutchouc naturel rouge/PTFE 60 shore 100/paquet 100 pièces
18224594 Or Caoutchouc naturel rouge/PTFE 60 shore 100/paquet 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 18234594 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 6ACC11NR1
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez les bouchons à sertir de 11 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 2 avec des flacons à sertir dotés d’une ouverture de 11 mm pour vos applications à haut débit, lorsque la robustesse et la reproductibilité sont essentielles.
Utilisez les bouchons à sertir de 11 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ avec des flacons à sertir dotés d’une ouverture de 11 mm, comme nos flacons à sertir en verre de 2 ml SureSTART (niveau 2). Choisissez des produits de niveau 2 pour les applications à haut débit, lorsque la robustesse et la reproductibilité sont essentielles. Choisissez parmi les bouchons en aluminium avec septa polyvalents en silicone / PTFE de différentes valeurs de dureté, conçus pour réduire les problèmes liés à l’aiguille de l’échantillonneur automatique. Utilisez les pinces à sertir et les décapsuleurs électroniques et manuels Thermo Scientific™ pour faciliter l’application et le retrait des bouchons à sertir.
Our performance Level 2 caps are manufactured and tested to ensure low bleeding, robustness, and reproducibility of results for your routine GC-MS and LC-MS analyses.
The SureSTART Performance Levels
SureSTART vials, caps, inserts, septa, and kits are available in three performance levels. Now you can choose the products that best suit your analytical, performance, or budget needs.
• Level 1: Everyday analysis
Chromatography approved
SureSTART Level 1 products are cost optimized, suitable for all instrument types, and quality tested to deliver the performance, sample security, and reproducibility you need for everyday analyses. They are an ideal solution for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, RI, and FID.
• Level 2: High-throughput analysis
When robustness and reproducibility are key
SureSTART Level 2 vials have very low metal contents and leachables to ensure that they conform to the high standards you need to meet your regulatory requirements. The septa are conditioned to provide a very low level of chromatographic extractables. These products support routine analyses and deliver high quality data with an uninterrupted workflow.
• Level 3: High performance
When sensitivity is a must
SureSTART Level 3 products are packed in a clean environment according to our own hygiene concept and regulations to protect against contaminating factors. The vials contain the lowest levels of extractable metals and leachables to ensure consistent, reproducible sensitivity and selectivity for the most challenging analytes. The septa are conditioned to provide the lowest level of chromatographic extractables. Choose these products for ultimate method performance and high levels of and sample security and integrity.
All SureSTART vials, closures, and septa are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur (joint) Silver
Couleur Argent
Diamètre (métrique) externe 11 mm
Matériau Aluminum
Pré-fendu No
Jetable Single-use
Septum Caoutchouc naturel rouge/PTFE
Comprend Septum
Matériau (joint) Natural Red Rubber/PTFE
Niveau Level 2
Nb par paquet 100/paquet
Dureté 60 shore
Gamme de produits SureSTART niveau 2
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 1 mm
Taille du bouchon 11 mm
À utiliser avec (équipement) LC/GC autosasmpler
Type de flacon 11 mm Crimp Vial
Concept écologique ACT Ecolabel (Silver)
Hauteur (métrique) 5.7 mm
Type de produit À sertir