Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Snap Caps, Level 1 Everyday Analysis
Code produit 17373903 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Transparent
Septum:
PE transparent
Polyéthylène bleu
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Septum Conditionnement
17373903 Bleu Polyéthylène bleu 100 pièces
17815204 Transparent PE transparent 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17373903 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 6ERC11PE
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Choisissez les bouchons à clipser de 11 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 1 pour des produits approuvés pour la chromatographie, au coût optimisé, adaptés aux analyses quotidiennes et compatibles avec tous les types d’instruments.
Use Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Snap Caps with snap vials that have an 11 mm opening, including our SureSTART 2 mL Glass Snap Vials and 2 mL Polypropylene Snap Microvials for <2 mL samples (Level 1). Select Level 1 caps for chromatography approved, cost optimized products that are suitable for everyday analyses and compatible with all instrument types. We offer soft polyethylene caps with double snap functionality that guarantees a tight seal. Our snap caps include polyethylene septa designed to reduce autosampler needle issues.
Nos bouchons de niveau 1 sont économiques et leur qualité est testée pour garantir les performances, la sécurité des échantillons et la reproductibilité dont vous avez besoin pour les analyses quotidiennes.
Niveaux de performances SureSTART
• Niveau 1 : Analyse quotidienne
Approuvés pour la chromatographie
Les produits SureSTART de niveau 1 sont peu onéreux, adaptés à tous les types d’instruments et testés pour garantir les performances, la sécurité des échantillons et la reproductibilité dont vous avez besoin pour les analyses quotidiennes. Ils constituent une solution idéale pour vérifier la présence et la quantification des composés à l’aide de techniques de détection telles que les UV, les RI et les FID.
• Niveau 2 : Analyse à haut débit
Lorsque la robustesse et la reproductibilité sont requises
Les produits SureSTART de niveau 2 ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour garantir leur conformité aux normes strictes que vous devez respecter pour répondre aux exigences réglementaires. Ces produits sont conçus pour les analyses de routine et fournissent des données de haute qualité grâce à un flux de travail ininterrompu.
• Niveau 3 : Haute performance
Lorsque la sensibilité est essentielle
Les produits SureSTART de niveau 3 sont conditionnés dans des salles blanches pour les protéger des conditions environnementales. Ils contiennent une faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables afin de garantir une sensibilité et une sélectivité homogènes et reproductibles pour les analytes les plus difficiles. Ces produits vous garantissent des performances de méthode optimales et des niveaux élevés de sécurité et d’intégrité des échantillons.
Tous les flacons, bouchons et septa SureSTART sont certifiés conformes aux spécifications des paramètres physiques dans le cadre de notre processus de fabrication.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
Matériau Polyéthylène
Pré-fendu No
Stérilité Non-sterile
Jetable Single-use
Septum Polyéthylène bleu
Comprend Integral Septum
Gamme de produits SureSTART niveau 1
Quantité 100/Pk.
Épaisseur (métrique) 1 mm, 0,2 mm (sur zone fine)
Taille du bouchon 11 mm
À utiliser avec (équipement) Flacons à clipser de 11 mm
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Spécification certifiée
Type de produit À clipser, niveau 1