Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à clipser de 11 mm SureSTART™, applications hautes performances de niveau 3
Code produit 17354003 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Transparent
Vert
Septum:
PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge
Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fendu
Silicone blanc / PTFE rouge
Silicone blanc / PTFE rouge ; pré-fendu en étoile
Silicone bleu / PTFE transparent ; souple
Pré-fendu:
Non
Oui
Quantité:
100/paquet
1 000 boîtes
5 000 boîtes
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
5000 pièces
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Septum Pré-fendu Quantité Conditionnement
17354003 Bleu Silicone blanc / PTFE rouge Non 100/paquet 100 pièces
17384163 Bleu Silicone bleu / PTFE transparent ; souple Non 100/paquet 100 pièces
17394163 Bleu Silicone bleu / PTFE transparent ; souple Non 5 000 boîtes 5000 pièces
17384003 Rouge Silicone bleu / PTFE transparent ; souple Non 100/paquet 100 pièces
17394003 Rouge Silicone bleu / PTFE transparent ; souple Non 5 000 boîtes 5000 pièces
17304013 Rouge Silicone bleu / PTFE transparent ; souple Non 1 000 boîtes 1000 pièces
17304173 Bleu Silicone bleu / PTFE transparent ; souple Non 1 000 boîtes 1000 pièces
17324013 Bleu Silicone blanc / PTFE rouge Non 5 000 boîtes 5000 pièces
17334013 Rouge Silicone blanc / PTFE rouge Non 100/paquet 100 pièces
17344013 Rouge Silicone blanc / PTFE rouge Non 5 000 boîtes 5000 pièces
17354013 Rouge Silicone blanc / PTFE rouge Non 1 000 boîtes 1000 pièces
17364013 Bleu Silicone blanc / PTFE rouge Non 1 000 boîtes 1000 pièces
17374013 Bleu Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fendu Oui 100/paquet 100 pièces
17384013 Bleu Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fendu Oui 5 000 boîtes 5000 pièces
17394013 Rouge Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fendu Oui 100/paquet 100 pièces
17304023 Rouge Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fendu Oui 5 000 boîtes 5000 pièces
17314023 Rouge Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fendu Oui 1 000 boîtes 1000 pièces
17324023 Bleu Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fendu Oui 1 000 boîtes 1000 pièces
17334023 Transparent Silicone blanc / PTFE rouge ; pré-fendu en étoile Oui 100/paquet 100 pièces
17344023 Transparent Silicone blanc / PTFE rouge ; pré-fendu en étoile Oui 5 000 boîtes 5000 pièces
17354023 Transparent Silicone blanc / PTFE rouge ; pré-fendu en étoile Oui 1 000 boîtes 1000 pièces
17845174 Transparent Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fendu Oui 100/paquet 100 pièces
17865214 Vert Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fendu Oui 100/paquet 100 pièces
17845194 Jaune Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fendu Oui 100/paquet 100 pièces
17815224 Rouge PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge Non 100/paquet 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Code produit 17354003 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 6PRC11ST1
En stock
Utilisez les bouchons à clipser de 11 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 3 avec des flacons à clipser dotés d’une ouverture de 11 mm pour des performances et une sensibilité optimales de vos méthodes, tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité et d’intégrité des échantillons.
Utilisez les bouchons à clipser Thermo Scientific™ SureSTART™ de 11 mm avec des flacons à clipser dotés d’une ouverture de 11 mm, comme nos flacons à clipser en verre SureSTART de 2 ml, nos flacons à clipser en verre à récupération totale de 1,5 ml, nos flacons à clipser en verre à récupération élevée et nos micro-flacons à clipser en verre pour les échantillons de < 2 ml (niveau 3). Choisissez des produits de niveau 3 pour obtenir des performances et une sensibilité optimales de vos méthodes, tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité et d’intégrité des échantillons. Choisissez parmi les bouchons souples en polyéthylène avec une fonctionnalité de double encliquetage qui garantit un joint étanche. Nos bouchons à clipser comprennent des septa polyvalents en silicone / PTFE de différentes valeurs de dureté conçus pour réduire les problèmes liés à l’aiguille de l’échantillonneur automatique. Des septa pré-fendus sont disponibles en option pour ceux qui veulent des septa qui empêchent les problèmes de débordement des flacons et se referment suffisamment bien pour éviter l’évaporation de l’échantillon.
Nos bouchons de niveau 3 sont spécialement conçus et traités pour les applications de spectrométrie de masse et contiennent les plus faibles quantités de métaux et de substances extractibles et lixiviables, ce qui vous garantit une sensibilité et une sélectivité constantes pour vos analytes les plus difficiles.
Niveaux de performances SureSTART
• Niveau 1 : Analyse quotidienne
Approuvés pour la chromatographie
Les produits SureSTART de niveau 1 sont peu onéreux, adaptés à tous les types d’instruments et testés pour garantir les performances, la sécurité des échantillons et la reproductibilité dont vous avez besoin pour les analyses quotidiennes. Ils constituent une solution idéale pour vérifier la présence et la quantification des composés à l’aide de techniques de détection telles que les UV, les RI et les FID.
• Niveau 2 : Analyse à haut débit
Lorsque la robustesse et la reproductibilité sont requises
Les produits SureSTART de niveau 2 ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour garantir leur conformité aux normes strictes que vous devez respecter pour répondre aux exigences réglementaires. Ces produits sont conçus pour les analyses de routine et fournissent des données de haute qualité grâce à un flux de travail ininterrompu.
• Niveau 3 : Haute performance
Lorsque la sensibilité est essentielle
Les produits SureSTART de niveau 3 sont conditionnés dans des salles blanches pour les protéger des conditions environnementales. Ils contiennent une faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables afin de garantir une sensibilité et une sélectivité homogènes et reproductibles pour les analytes les plus difficiles. Ces produits vous garantissent des performances de méthode optimales et des niveaux élevés de sécurité et d’intégrité des échantillons.
Tous les flacons, bouchons et septa SureSTART sont certifiés conformes aux spécifications des paramètres physiques dans le cadre de notre processus de fabrication.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
Matériau Polyéthylène
Pré-fendu Non
Stérilité Non-sterile
Jetable Single-use
Septum Silicone blanc / PTFE rouge
Comprend Septum
Niveau Level 3
Dureté 54 shore
Gamme de produits SureSTART niveau 3
Quantité 100/paquet
Épaisseur (métrique) 1,3 mm
Taille du bouchon 11 mm
À utiliser avec (équipement) Flacons à clipser de 11 mm
Concept écologique ACT Ecolabel (Silver)
ACT Label Yes
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Spécification certifiée
Type de produit À clipser, niveau 3
Septum Color White/Blue