Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à clipser de 11 mm SureSTART™, applications hautes performances de niveau 3
Code produit 17815224 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Transparent
Vert
Septum:
PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge
Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fendu
Silicone blanc / PTFE rouge
Silicone blanc / PTFE rouge ; pré-fendu en étoile
Silicone bleu / PTFE transparent ; souple
Pré-fendu:
Non
Oui
Quantité:
100/paquet
1 000 boîtes
5 000 boîtes
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
5000 pièces
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Septum Pré-fendu Quantité Conditionnement
17815224 Rouge PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge Non 100/paquet 100 pièces
17354003 Bleu Silicone blanc / PTFE rouge Non 100/paquet 100 pièces
17384163 Bleu Silicone bleu / PTFE transparent ; souple Non 100/paquet 100 pièces
17394163 Bleu Silicone bleu / PTFE transparent ; souple Non 5 000 boîtes 5000 pièces
17384003 Rouge Silicone bleu / PTFE transparent ; souple Non 100/paquet 100 pièces
17394003 Rouge Silicone bleu / PTFE transparent ; souple Non 5 000 boîtes 5000 pièces
17304013 Rouge Silicone bleu / PTFE transparent ; souple Non 1 000 boîtes 1000 pièces
17304173 Bleu Silicone bleu / PTFE transparent ; souple Non 1 000 boîtes 1000 pièces
17324013 Bleu Silicone blanc / PTFE rouge Non 5 000 boîtes 5000 pièces
17334013 Rouge Silicone blanc / PTFE rouge Non 100/paquet 100 pièces
17344013 Rouge Silicone blanc / PTFE rouge Non 5 000 boîtes 5000 pièces
17354013 Rouge Silicone blanc / PTFE rouge Non 1 000 boîtes 1000 pièces
17364013 Bleu Silicone blanc / PTFE rouge Non 1 000 boîtes 1000 pièces
17374013 Bleu Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fendu Oui 100/paquet 100 pièces
17384013 Bleu Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fendu Oui 5 000 boîtes 5000 pièces
17394013 Rouge Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fendu Oui 100/paquet 100 pièces
17304023 Rouge Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fendu Oui 5 000 boîtes 5000 pièces
17314023 Rouge Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fendu Oui 1 000 boîtes 1000 pièces
17324023 Bleu Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fendu Oui 1 000 boîtes 1000 pièces
17334023 Transparent Silicone blanc / PTFE rouge ; pré-fendu en étoile Oui 100/paquet 100 pièces
17344023 Transparent Silicone blanc / PTFE rouge ; pré-fendu en étoile Oui 5 000 boîtes 5000 pièces
17354023 Transparent Silicone blanc / PTFE rouge ; pré-fendu en étoile Oui 1 000 boîtes 1000 pièces
17845174 Transparent Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fendu Oui 100/paquet 100 pièces
17865214 Vert Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fendu Oui 100/paquet 100 pièces
17845194 Jaune Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fendu Oui 100/paquet 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Code produit 17815224 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 6PRC11TST1R
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez les bouchons à clipser de 11 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 3 avec des flacons à clipser dotés d’une ouverture de 11 mm pour des performances et une sensibilité optimales de vos méthodes, tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité et d’intégrité des échantillons.
Utilisez les bouchons à clipser Thermo Scientific™ SureSTART™ de 11 mm avec des flacons à clipser dotés d’une ouverture de 11 mm, comme nos flacons à clipser en verre SureSTART de 2 ml, nos flacons à clipser en verre à récupération totale de 1,5 ml, nos flacons à clipser en verre à récupération élevée et nos micro-flacons à clipser en verre pour les échantillons de < 2 ml (niveau 3). Choisissez des produits de niveau 3 pour obtenir des performances et une sensibilité optimales de vos méthodes, tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité et d’intégrité des échantillons. Choisissez parmi les bouchons souples en polyéthylène avec une fonctionnalité de double encliquetage qui garantit un joint étanche. Nos bouchons à clipser comprennent des septa polyvalents en silicone / PTFE de différentes valeurs de dureté conçus pour réduire les problèmes liés à l’aiguille de l’échantillonneur automatique. Des septa pré-fendus sont disponibles en option pour ceux qui veulent des septa qui empêchent les problèmes de débordement des flacons et se referment suffisamment bien pour éviter l’évaporation de l’échantillon.
Our performance Level 3 caps are specially designed and treated for mass spectrometry applications and contain the lowest amounts of metals, extractables, and leachables, ensuring that you consistently achieve sensitivity and selectivity from your most challenging analytes.
The SureSTART Performance Levels
SureSTART vials, caps, inserts, septa, and kits are available in three performance levels. Now you can choose the products that best suit your analytical, performance, or budget needs.
Level 1: Everyday analysis
Chromatography approved
SureSTART Level 1 products are cost optimized, suitable for all instrument types, and quality tested to deliver the performance, sample security, and reproducibility you need for everyday analyses. They are an ideal solution for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, RI, and FID.
Level 2: High-throughput analysis
When robustness and reproducibility are key
SureSTART Level 2 vials have very low metal contents and leachables to ensure that they conform to the high standards you need to meet your regulatory requirements. The septa are conditioned to provide a very low level of chromatographic extractables. These products support routine analyses and deliver high quality data with an uninterrupted workflow.
Level 3: High performance
When sensitivity is a must
SureSTART Level 3 products are packed in a clean environment according to our own hygiene concept and regulations to protect against contaminating factors. The vials contain the lowest levels of extractable metals and leachables to ensure consistent, reproducible sensitivity and selectivity for the most challenging analytes. The septa are conditioned to provide the lowest level of chromatographic extractables. Choose these products for ultimate method performance and high levels of and sample security and integrity.
All SureSTART vials, closures, and septa are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge
Matériau Polyethylene
Pré-fendu Non
Stérilité Non-sterile
Jetable Single-use
Septum PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge
Comprend Septum
Dureté 50 shore
Gamme de produits SureSTART niveau 3
Quantité 100/paquet
Épaisseur (métrique) 1 mm
Taille du bouchon 11 mm
À utiliser avec (équipement) 11 mm Snap Ring Vials
Concept écologique ACT Ecolabel (Silver)
ACT Label Yes
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Spécification certifiée
Type de produit À clipser
Septum Color Red/White/Red