Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à bouchon clipsé en verre SureSTART™ de 2 ml, applications hautes performances de niveau 3
Code produit 17324033 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100/Pk.
1000/Pk.
5000/Pk.
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
5000 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17324033 100/Pk. 100 pièces
17334033 5000/Pk. 5000 pièces
17344033 1000/Pk. 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17324033 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 6PRV111P
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
En stock
Utilisez les flacons à bouchon serti en verre SureSTART™ de 2 ml, niveau de performance 3, pour les applications LC-MS hautes performances à sensibilité élevée
Choisissez les flacons à bouchon clipsé en verre Thermo Scientific™ SureSTART™ de 2 ml et de niveau de performance 3 pour les applications hautes performances, lorsque la sensibilité est essentielle et que vous analysez de nombreux échantillons. Nos flacons de niveau 3 sont nos flacons aux performances les plus élevées, conçus pour protéger vos échantillons les plus précieux et fournir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes. Ces flacons à clipser en verre transparent de 2 ml sont certifiés conformes aux spécifications pour garantir leurs dimensions physiques et leur compatibilité avec les échantillonneurs automatiques. Utilisez des bouchons à clipser ou sertir de 11 mm pour sceller ce flacon. Nos bouchons à clipser assurent un joint très étanche grâce à leur matériau souple en polyéthylène (PE) et à leur double fonction d’encliquetage. Ces flacons répondent à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon. Achetez en vrac pour plus d’économies.
Caractéristiques
Flacons de niveau de performance 3 – pour les applications hautes performances
  • Identifiés par trois vagues sur le flacon
  • Étiquette inscriptible pratique
  • Conviennent aux applications HPLC/UHPLC et de spectrométrie de masse (MS)
  • Utilisation conseillée avec les systèmes Thermo Scientific™ LC Orbitrap™ MS et autres instruments de haute résolution et précision de masse (HRAM)
Certifiés conformes aux spécifications
  • Tous les flacons Thermo Scientific SureSTART sont vérifiés sur le plan dimensionnel
  • Inspection optique et par jauge automatisée afin d’assurer les dimensions et tolérances critiques
  • Uniformes et sans défaut
Traçables par lots
  • 100 % traçables tout au long du procédé de fabrication
  • Certificat de conformité disponible sur demande par numéro de lot
À propos des flacons, bouchons, inserts et kits Thermo Scientific SureSTART
Les flacons et bouchons SureSTART sont disponibles en trois niveaux de performance. Vous pouvez désormais choisir les produits qui répondent le mieux à vos besoins en termes d’analyse, de performance ou de budget.
  • Les flacons et bouchons de niveau 1 sont adaptés aux applications quotidiennes et conviennent aux applications AQ/CQ utilisant des détecteurs de noyau.
  • Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 2 sont destinés aux applications à haut débit. Ces flacons ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour fournir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu.
  • Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 3 sont destinés aux applications hautes performances. Le niveau 3 est conçu pour vos échantillons et analytes les plus précieux sujets à l’adsorption du verre afin d’obtenir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) de l’ouverture 6 mm
Couleur Clear
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre transparent
Stérilité Non-sterile
Jetable Single-use
Volume (métrique) 2 mL
À utiliser avec (application) (U)HPLC, GC, MS
Graduée Yes
Type d’insert None
Matériau (revêtement) No
Type d’emballage 1 Pk. of 100
Taille (métrique) de l’ouverture 11 mm
Volume (métrique) résiduel <170 μL
Type de base Base plate
Gamme de produits SureSTART niveau 3
Volume (métrique) total 2 mL
Type de bouchon Bouchon à clipser
Quantité 100/Pk.
Taille du bouchon 11 mm
Marking Spot Oui
Volume (Metric) Usable 1,5 ml
À utiliser avec (équipement) HPLC/GC Autosampler
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Spécification certifiée
Hauteur (métrique) 32 mm
Type de produit Flacon à clipser en verre de 2 ml, niveau 3