Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à espace de tête à bouchon serti en verre SureSTART™ de 20 ml, analyses quotidiennes de niveau 1
Code produit 17334123 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de base:
Bord carré, fond plat
Bord carré, fond rond
Quantité:
100/Pk.
1000/Pk.
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
5000 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de base Quantité Conditionnement
17334123 Bord carré, fond rond 1000/Pk. 1000 pièces
17314123 Bord carré, fond rond 100/Pk. 100 pièces
17905391 Bord carré, fond plat 100/Pk. 100 pièces
17324123 Bord carré, fond rond - 5000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17334123 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CHCV2014T
Expédition estimée: 04-12-2026
Utilisez les flacons à espace de tête à bouchon serti en verre SureSTART™ de 20 ml, niveau de performance 1, pour les analyses chromatographiques quotidiennes. Ils sont certifiés conformes aux spécifications et répondent aux exigences de la pharmacopée.
Utilisez les flacons avec bouchons à sertir en verre Thermo Scientific™ SureSTART™ de 20 ml de niveau de performance 1 pour les analyses chromatographiques quotidiennes. Ils constituent un choix abordable et peuvent être utilisés avec tous les types d’instruments GC d’espace de tête. Ces flacons à espace de tête sont en verre de première classe hydrolytique de qualité supérieure (type 1) et ont une paroi en verre plus épaisse pour résister à des températures et des pressions internes plus élevées pour l’analyse des gaz volatils dans l’espace de tête du flacon. Les flacons sont certifiés conformes aux spécifications pour garantir des dimensions physiques compatibles avec les échantillonneurs automatiques et répondent à toutes les exigences de pharmacopées en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon. Scellez ces flacons à sertir avec des bouchons à sertir en aluminium de 20 mm et des septa en utilisant un outil de sertissage manuel ou électronique.
Flacons de niveau de performance 1 – pour les analyses quotidiennes
  • Une seule vague sur le flacon
  • Étiquette inscriptible pratique sur les flacons
  • Conviennent aux applications AQ/CQ utilisant des détecteurs de noyau
  • À utiliser pour vérifier la présence de composés et les quantifier en utilisant des techniques de détection telles que FID, ECD, TCD et NPD
Certifiés conformes aux spécifications
  • Tous les flacons Thermo Scientific SureSTART sont vérifiés sur le plan dimensionnel
  • Inspection optique et par jauge automatisée afin d’assurer les dimensions et tolérances critiques
  • Uniformes et sans défaut
Traçables par lots
  • 100 % traçables tout au long du procédé de fabrication
  • Certificat de conformité disponible sur demande par numéro de lot
À propos des flacons, bouchons et kits Thermo Scientific SureSTART
Les flacons et bouchons Thermo Scientific SureSTART sont disponibles en trois niveaux de performance. Vous pouvez désormais choisir les produits qui répondent le mieux à vos besoins en matière d’analyse, de performance et de budget.
  • Les flacons et bouchons de niveau 1 sont adaptés aux applications quotidiennes et conviennent aux applications AQ/CQ utilisant des détecteurs de noyau.
  • Les flacons, bouchons et kits de niveau 2 sont destinés aux applications à haut débit. Ces flacons ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour fournir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu.
  • Les flacons, bouchons et kits de niveau 3 sont destinés aux applications hautes performances. Utilisez le niveau 3 pour vos échantillons les plus précieux (et analytes sujets à l’adsorption du verre) afin d’obtenir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) de l’ouverture 12.5 mm
Couleur Clear
Diamètre (métrique) externe 22.5 mm
Matériau Verre transparent
Stérilité Non-sterile
Jetable Single-use
Volume (métrique) 20 mL
À utiliser avec (application) Headspace
Graduée Yes
Type d’insert None
Matériau (revêtement) No
Type d’emballage 10 Pks. of 100
Taille (métrique) de l’ouverture 20 mm
Volume (métrique) résiduel 0,8 mL
Type de base Bord carré, fond rond
Gamme de produits SureSTART niveau 1
Volume (métrique) total 20 mL
Type de bouchon Bouchon à sertir
Quantité 1000/Pk.
Taille du bouchon 20 mm
Marking Spot Oui
Volume (Metric) Usable 18 mL
À utiliser avec (équipement) Bouchons à sertir et septa de 20 mm
Type de flacon Headspace Vials
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Spécification certifiée
Hauteur (métrique) 75,5 mm
Type de produit Flacon d’analyse d’espace de tête à sertir de 20 ml, niveau 1