Learn More
Thermo Scientific™ Septa SureSTART™ de 20 mm, applications à haut débit de niveau 2
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsBeskrivning
Remplacez vos septa usés par les septa Thermo Scientific™ SureSTART™ de 20 mm (niveau 2). Les produits de niveau 2 sont conçus pour les applications à haut débit, lorsque la robustesse et la reproductibilité sont essentielles. Choisissez parmi différentes formats de septa polyvalents en silicone / PTFE fabriqués avec des valeurs shore de 45 pour réduire les problèmes liés aux aiguilles de l’échantillonneur automatique.
- Silicone/PTFE - Ideal for temperatures - 60 - 200°C and soft/thin septa great for thin, fragile needles.
- PTFE - Ideal for temperatures -200 - 250°C and highest solvent stability
Specifikationer
Specifikationer
| Couleur | Noir, Gris, Gray |
| Diamètre (métrique) externe | 20 mm |
| Matériau | Butyle / PTFE |
| Pré-fendu | No |
| Stérilité | Non-sterile |
| Jetable | Single-use |
| Septum | Butyl/PTFE PharmaFix |
| Type d’emballage | 1 pack of 100 |
| Dureté | 50 shore |
| Gamme de produits | SureSTART niveau 2 |
| Visa mer |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.