Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons de 20 mm SureSTART™, applications à haut débit de niveau 2
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Utilisez les bouchons de 20 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ avec des flacons à sertir dotés d’une ouverture de 20 mm et d’un ajustement par pression sécurisé, comme nos flacons à espace de tête à sertir SureSTART de 20 mm (niveau 2). Choisissez des produits de niveau 2 pour les applications à haut débit, lorsque la robustesse et la reproductibilité sont essentielles. Choisissez parmi différentes tailles de boîtes de bouchons en caoutchouc de bromobutyle à faible perméabilité, d’une épaisseur de 3 mm, conçus pour apporter une alternative efficace aux bouchons à sertir.
Spécification
Spécification
| Couleur | Gris |
| Matériau | Caoutchouc de bromobutyle |
| Niveau | Level 2 |
| Nb par paquet | 1 000/paquet |
| Type d’emballage | 10 packs of 100 |
| Gamme de produits | SureSTART niveau 2 |
| Quantité | 1000 |
| Épaisseur (métrique) | 3 mm |
| Taille du bouchon | 20 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons à espace de tête à sertir de 20 mm |
| Afficher plus |