Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons de 20 mm SureSTART™, applications à haut débit de niveau 2
Code produit 17393763 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb par paquet:
100/paquet
1 000/paquet
5 000/paquet
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
5000 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nb par paquet Conditionnement
17393763 100/paquet 100 pièces
17303773 5 000/paquet 5000 pièces
17313773 1 000/paquet 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17393763 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 6A20BS
Expédition estimée: 02-12-2026
Utilisez les bouchons de 20 mm Thermo ScientificTM SureSTARTTM de niveau 2 avec des flacons à sertir dotés d’une ouverture de 20 mm et d’un ajustement par pression sécurisé pour les applications à haut débit, lorsque la robustesse et la reproductibilité sont essentielles.
Utilisez les bouchons de 20 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ avec des flacons à sertir dotés d’une ouverture de 20 mm et d’un ajustement par pression sécurisé, comme nos flacons à espace de tête à sertir  SureSTART de 20 mm (niveau 2). Choisissez des produits de niveau 2 pour les applications à haut débit, lorsque la robustesse et la reproductibilité sont essentielles. Choisissez parmi différentes tailles de boîtes de bouchons en caoutchouc de bromobutyle à faible perméabilité, d’une épaisseur de 3 mm, conçus pour apporter une alternative efficace aux bouchons à sertir.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Gris
Matériau Caoutchouc de bromobutyle
Niveau Level 2
Nb par paquet 100/paquet
Type d’emballage 1 pack of 100
Gamme de produits SureSTART niveau 2
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 3 mm
Taille du bouchon 20 mm
À utiliser avec (équipement) Flacons à espace de tête à sertir de 20 mm
Certifications/Conformité Spécification certifiée
Type de produit Bouchon, niveau 2