Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ Septa, Level 2 High-Throughput Applications
GREENER_CHOICE
Code produit 17885214 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Crème, beige, Beige
Transparent, Beige
Matériau:
PTFE, silicone, Silicone
Silicone, PTFE
Épaisseur (métrique):
1,5 mm
2,6 mm
Diamètre (métrique) externe:
19,5 mm
22 mm
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Matériau Épaisseur (métrique) Diamètre (métrique) externe Conditionnement
17885214 Transparent, Beige Silicone, PTFE 2,6 mm 22 mm 100 pièces
18294584 Crème, beige, Beige PTFE, silicone, Silicone 1,5 mm 19,5 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17885214 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 6A24ST26
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 24-11-2026
Replace your worn-out septa with Thermo Scientific™ SureSTART™ Septa (Level 2). Select Level 2 products for high-throughput applications, when robustness and reproducibility are key.
Replace your worn-out septa with Thermo Scientific™ SureSTART™ Septa (Level 2). Select Level 2 products for high-throughput applications, when robustness and reproducibility are key. Choose our all-purpose silicone/PTFE septa manufactured with a shore value of 50 to reduce autosampler needle issues.
  • Silicone/PTFE - Ideal for temperatures - 60 - 200°C and soft/thin septa great for thin, fragile needles.
  • PTFE - Ideal for temperatures -200 - 250°C and highest solvent stability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent, Beige
Diamètre (métrique) externe 22 mm
Matériau Silicone, PTFE
Pré-fendu No
Stérilité Non-sterile
Jetable Single-use
Septum Silicone/PTFE
Type d’emballage 1 pack of 100
Dureté 50 shore
Gamme de produits SureSTART niveau 2
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 2,6 mm
Taille du bouchon 24-400 Screw Thread Caps
À utiliser avec (équipement) 24-400 Screw Thread Caps
Septa Size (Metric) 22 mm
Concept écologique ACT Ecolabel (Silver)
ACT Label Yes
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Spécification certifiée
Type de produit Septa, niveau 2