Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ Septa, Level 2 High-Throughput Applications
Code produit 18294584 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Crème, beige, Beige
Transparent, Beige
Matériau:
PTFE, silicone, Silicone
Silicone, PTFE
Épaisseur (métrique):
1,5 mm
2,6 mm
Diamètre (métrique) externe:
19,5 mm
22 mm
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Matériau Épaisseur (métrique) Diamètre (métrique) externe unitSize
18294584 Crème, beige, Beige PTFE, silicone, Silicone 1,5 mm 19,5 mm 100 pièces
17885214 Transparent, Beige Silicone, PTFE 2,6 mm 22 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18294584 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 6A20ST20
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Replace your worn-out septa with Thermo Scientific™ SureSTART™ Septa (Level 2). Select Level 2 products for high-throughput applications, when robustness and reproducibility are key.
Replace your worn-out septa with Thermo Scientific™ SureSTART™ Septa (Level 2). Select Level 2 products for high-throughput applications, when robustness and reproducibility are key. Choose our all-purpose silicone/PTFE septa manufactured with a shore value of 50 to reduce autosampler needle issues.
  • Silicone/PTFE - Ideal for temperatures - 60 - 200°C and soft/thin septa great for thin, fragile needles.
  • PTFE - Ideal for temperatures -200 - 250°C and highest solvent stability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Crème, beige, Beige
Diamètre (métrique) externe 19,5 mm
Matériau PTFE, silicone, Silicone
Pré-fendu No
Stérilité Non stérile
Jetable Single-use
Septum Silicone/PTFE
Type d’emballage 1 pack of 100
Dureté 50 shore
Gamme de produits SureSTART niveau 2
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 1,5 mm
Taille du bouchon 20-400 Screw Thread Caps
À utiliser avec (équipement) 20-400 Screw thread caps
Septa Size (Metric) 19.5 mm
ACT Label No
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Specification Certified
Type de produit Septa