Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons et bouchons à vis certifiés EPA SureSTART™, applications à haut débit de niveau 2
Code produit 17835194 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
4 mL
8 mL
12 mL
16 mL
20 ml
40 mL
Couleur:
Ambré
Transparent
Taille du bouchon:
13 mm
15 mm
18 mm
24 mm
Septum:
Mousse de polyéthylène blanc / PTFE blanc
Silicone transparent / PTFE blanc
Silicone/PTFE
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Taille du bouchon Septum Conditionnement
17835194 20 ml Transparent 24 mm Silicone/PTFE 100 pièces
17383803 12 mL Ambré 15 mm Mousse de polyéthylène blanc / PTFE blanc 200 pièces
17393803 12 mL Transparent 15 mm Mousse de polyéthylène blanc / PTFE blanc 200 pièces
17303813 16 mL Ambré 18 mm Mousse de polyéthylène blanc / PTFE blanc 200 pièces
17313813 16 mL Transparent 18 mm Mousse de polyéthylène blanc / PTFE blanc 200 pièces
17323813 20 ml Ambré 24 mm Mousse de polyéthylène blanc / PTFE blanc 100 pièces
17333813 20 ml Transparent 24 mm Mousse de polyéthylène blanc / PTFE blanc 100 pièces
17353813 40 mL Ambré 24 mm Mousse de polyéthylène blanc / PTFE blanc 100 pièces
17363813 40 mL Ambré 24 mm Silicone transparent / PTFE blanc 100 pièces
17373813 40 mL Transparent 24 mm Mousse de polyéthylène blanc / PTFE blanc 100 pièces
17383813 40 mL Transparent 24 mm Silicone transparent / PTFE blanc 100 pièces
17393813 4 mL Ambré 13 mm Mousse de polyéthylène blanc / PTFE blanc 100 pièces
17303823 4 mL Transparent 13 mm Mousse de polyéthylène blanc / PTFE blanc 100 pièces
17383823 8 mL Ambré 15 mm Mousse de polyéthylène blanc / PTFE blanc 200 pièces
17393823 8 mL Transparent 15 mm Mousse de polyéthylène blanc / PTFE blanc 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 17835194 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 6AK20COTAS
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Assurez-vous que vos analyses environnementales répondent aux réglementations gouvernementales grâce à nos kits de flacons et bouchons à vis certifiés EPA Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 2.
Assurez-vous que vos analyses environnementales répondent aux réglementations gouvernementales grâce à nos kits de flacons et bouchons à vis certifiés EPA Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 2. Choisissez des produits de niveau 2 pour les applications à haut débit, lorsque la robustesse et la reproductibilité sont essentielles. Choisissez parmi une variété de kits contenant des flacons à visser en verre transparent ou ambré et des bouchons en polypropylène ouverts ou fermés avec septa en silicone / PTFE ou en mousse de polyéthylène / PTFE conçus pour réduire les problèmes liés à l’aiguille de l’échantillonneur automatique.
Level 100 EPA Vials
Our Level 100 EPA vials are processed and packaged under a strict registered ISO Quality Management System. Level 100 products are not certified or pre-cleaned. Every case of product is labeled with its production number and is custody sealed to ensure reliable chain-of-custody.
Specification Certified Kits
For everyday analysis
All SureSTART products are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
The SureSTART Performance Levels
SureSTART vials, caps, inserts, septa, and kits are available in three performance levels. Now you can choose the products that best suit your analytical, performance, or budget needs.
• Level 1: Everyday analysis
Chromatography approved
SureSTART Level 1 products are cost optimized, suitable for all instrument types, and quality tested to deliver the performance, sample security, and reproducibility you need for everyday analyses. They are an ideal solution for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, RI, and FID.
• Level 2: High-throughput analysis
When robustness and reproducibility are key
SureSTART Level 2 vials have very low metal contents and leachables to ensure that they conform to the high standards you need to meet your regulatory requirements. The septa are conditioned to provide a very low level of chromatographic extractables. These products support routine analyses and deliver high quality data with an uninterrupted workflow.
• Level 3: High performance
When sensitivity is a must
SureSTART Level 3 products are packed in a clean environment according to our own hygiene concept and regulations to protect against contaminating factors. The vials contain the lowest levels of extractable metals and leachables to ensure consistent, reproducible sensitivity and selectivity for the most challenging analytes. The septa are conditioned to provide the lowest level of chromatographic extractables. Choose these products for ultimate method performance and high levels of and sample security and integrity.
All SureSTART vials, closures, and septa are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Blanc
Couleur (joint) Clear/White
Diamètre (métrique) de l’ouverture 15 mm
Diamètre (métrique) interne 28 mm
Couleur Transparent
Matériau Glass
Volume (métrique) 20 ml
Septum Silicone/PTFE
Comprend 100 flacons et bouchons
Taille (métrique) de l’ouverture 24 mm
Dureté 50 shore
Gamme de produits SureSTART niveau 2
Volume (métrique) total 20 mL
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Screw Cap, Open Top
Épaisseur (métrique) 3.3 mm
Taille du bouchon 24 mm
Marking Spot No
Septa Size (Metric) 24 mm
Type de flacon 20 mL Screw Glass Vial, Level 2
Certifications/Conformité Specification Certified, EPA Level 100
Hauteur (métrique) 57 mm
Type de produit Kit de flacons et bouchons certifiés EPA, niveau 2