Learn More
Thermo Scientific™ Inserts en verre SureSTART™ pour flacons de 2 ml, applications hautes performances de niveau 3
Code produit 17953611 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de base:
Base plate
Conique
Conique avec PE Polyspring
Conique avec point tiré
Precision Point Conical
Matériau:
Verre
Verre borosilicaté
Verre silanisé
Verre transparent
Verre transparent silanisé
Volume (Metric) Usable:
0,25 mL
0,25 ml
0,35 mL
0,45 mL
Quantité:
1 000/paquet
100/paquet
500/paquet
5 000/paquet
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
500 pièces
5000 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de base Matériau Volume (Metric) Usable Quantité Conditionnement
17953611 Conique Verre borosilicaté 0,25 ml 100/paquet 100 pièces
17303983 Conique avec PE Polyspring Verre transparent 0,25 mL 100/paquet 100 pièces
17313983 Conique avec PE Polyspring Verre transparent 0,25 mL 5 000/paquet 5000 pièces
17323983 Conique avec PE Polyspring Verre transparent 0,25 mL 1 000/paquet 1000 pièces
17333983 Conique avec PE Polyspring Verre transparent silanisé 0,25 mL 100/paquet 100 pièces
17343983 Conique avec PE Polyspring Verre transparent silanisé 0,25 mL 5 000/paquet 5000 pièces
17353983 Conique avec PE Polyspring Verre transparent silanisé 0,25 mL 1 000/paquet 1000 pièces
17363983 Conique avec point tiré Verre transparent 0,35 mL 100/paquet 100 pièces
17373983 Conique avec point tiré Verre transparent 0,35 mL 5 000/paquet 5000 pièces
17383983 Conique avec point tiré Verre transparent 0,35 mL 1 000/paquet 1000 pièces
17393983 Base plate Verre transparent 0,45 mL 500/paquet 500 pièces
17895184 Precision Point Conical Verre 0,35 mL 100/paquet 100 pièces
17845204 Base plate Verre silanisé 0,45 mL 500/paquet 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 17953611 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 6PME03C1SPG
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Utilisez les inserts en verre SureSTART™ de niveau de performance 3 dans des flacons de 2 ml à bouchon vissé, clipsé ou serti lorsque vous analysez de très petits échantillons (moins de 2 ml).
Utilisez les inserts Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau de performance 3 avec des flacons de 2 ml lors de l’analyse d’échantillons de < 2 ml pour maximiser le volume d’injection. Ces inserts en verre ont une petite capacité volumique totale de < 400 μl avec un volume résiduel minimum de 2 μl. Une fois placés et scellés à l’intérieur d’un flacon de 2 ml, les micro-échantillons peuvent être utilisés dans des plateaux d’échantillonneurs automatiques classiques. Choisissez parmi les formats d’inserts coniques Polyspring, coniques à point tiré ou à fond plat. Les inserts coniques sont plus efficaces avec des volumes résiduels de 2 à 4 μl. Ces inserts sont de niveau de performance 3, ce qui signifie qu’ils sont conçus pour protéger vos échantillons les plus précieux et fournir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes. Ils sont certifiés conformes aux spécifications pour garantir les dimensions physiques et répondre à toutes les exigences de pharmacopées en vigueur aux Etats-Unis, en Europe et au Japon.
Features
  • Use 9 mm screw top vials, 11 mm snap top vials, or 11 mm crimp top vials with these inserts
  • Seal these vials with 9 mm screw caps or 11 mm crimp/snap caps and the corresponding septa depending upon which vial type you use
Performance Level 3 Inserts – for High Performance Applications
  • Polyspring conical inserts utilise a polyethylene spring to center the bottom of the insert and to provide a cushion against needle contact
  • Flat bottom inserts can accommodate more sample volume than polyspring or pulled point conical inserts
  • Suitable for GC, HPLC/UHPLC, and mass spectrometry (MS) applications
  • Recommended for use with Thermo Scientific™ GC and LC Orbitrap™ MS systems and other high-resolution accurate mass instruments
Specification Certified
  • All Thermo Scientific SureSTART inserts are dimensionally verified
  • Inspected by automated optical and gauge inspection to ensure critical dimensions and tolerances
  • Uniform and defect-free
Lot Traceable
  • 100% traceable through the manufacturing process
  • Certificate of Conformance available by lot number upon request
The SureSTART Performance Levels
SureSTART vials, caps, inserts, septa, and kits are available in three performance levels. Now you can choose the products that best suit your analytical, performance, or budget needs.
Level 1: Everyday analysis
Chromatography approved
SureSTART Level 1 products are cost optimized, suitable for all instrument types, and quality tested to deliver the performance, sample security, and reproducibility you need for everyday analyses. They are an ideal solution for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, RI, and FID.
Level 2: High-throughput analysis
When robustness and reproducibility are key
SureSTART Level 2 vials have very low metal contents and leachables to ensure that they conform to the high standards you need to meet your regulatory requirements. The septa are conditioned to provide a very low level of chromatographic extractables. These products support routine analyses and deliver high quality data with an uninterrupted workflow.
Level 3: High performance
When sensitivity is a must
SureSTART Level 3 products are packed in a clean environment according to our own hygiene concept and regulations to protect against contaminating factors. The vials contain the lowest levels of extractable metals and leachables to ensure consistent, reproducible sensitivity and selectivity for the most challenging analytes. The septa are conditioned to provide the lowest level of chromatographic extractables. Choose these products for ultimate method performance and high levels of and sample security and integrity.
All SureSTART vials, closures, and septa are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Clear
Diamètre (métrique) externe 6 mm
Matériau Verre borosilicaté
Stérilité Non-sterile
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Micro Sampling
Type d’insert Inserts with spring for HPLC and GC Vials
Type d’emballage 1 Pack of 100
Volume (métrique) résiduel 4 μl
Type de base Conique
Gamme de produits SureSTART niveau 3
Volume (métrique) total 0.375 mL
Quantité 100/paquet
Volume (Metric) Usable 0,25 ml
À utiliser avec (équipement) 2 mL Vials
Autoclavable Not Autoclavable
Certifications/Conformité Spécification certifiée
Hauteur (métrique) 29 mm
Type de produit GOLD-Grade Glass Insert