Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ GOLD-Grade Glass Inserts for 2 mL HPLC & GC Vials, Level 3
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsBeskrivning
Choose Thermo Scientific SureSTART GOLD-Grade Glass Inserts (Level 3) with 2 mL vials when analyzing small sample sizes (2 mL samples) containing analytes such as polar compounds that strongly adsorb on a glass surface or are sensitive to sample pH changes. Our Level 3 inserts are made of low-adsorption GOLD-grade glass and offer:
- Highest glass purity available
- Lowest possible surface activity
- Ultra-low adsorption and pH shift for ultra trace analysis
- Compatibility with 2 mL screw, snap, and crimp vials
Level 3 vials are designed to protect your most valuable samples and deliver consistent, reproducible results for your most demanding analyses. They are Specification Certified to ensure their physical dimensions and autosampler compatibility. Buy in bulk for greater savings.
Caractéristiques
Utilisez l’insert de qualité GOLD avec
- Flacons et bouchons à vis Thermo Scientific de 2 ml / 9 mm
- Flacons et bouchons à sertir et à clipser Thermo Scientific de 2 ml / 11 mm
Certifiés conformes aux spécifications
- Tous les flacons Thermo Scientific SureSTART sont vérifiés sur le plan dimensionnel
- Inspection optique et par jauge automatisée afin d’assurer les dimensions et tolérances critiques
- Uniformes et sans défaut
Traçables par lots
- 100 % traçables tout au long du procédé de fabrication
- Certificat de conformité disponible sur demande par numéro de lot
À propos des flacons, bouchons, inserts et kits Thermo Scientific SureSTART
Les flacons et bouchons SureSTART sont disponibles en trois niveaux de performance. Vous pouvez désormais choisir les produits qui répondent le mieux à vos besoins en termes d’analyse, de performance ou de budget.
- Les flacons et bouchons de niveau 1 sont adaptés aux applications quotidiennes et conviennent aux applications AQ/CQ utilisant des détecteurs de noyau.
- Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 2 sont destinés aux applications à haut débit. Ces flacons ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour fournir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu.
- Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 3 sont destinés aux applications hautes performances. Le niveau 3 est conçu pour vos échantillons et analytes les plus précieux sujets à l’adsorption du verre afin d’obtenir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes.
Specifikationer
Specifikationer
| Couleur | Clear |
| Diamètre (métrique) externe | 6 mm |
| Matériau | Verre transparent |
| Stérilité | Non-sterile |
| Jetable | Single-use |
| À utiliser avec (application) | Micro Sampling |
| Type d’insert | Inserts for HPLC and GC Vials |
| Type d’emballage | 1 Pack of 1000 |
| Taille (métrique) de l’ouverture | 6 mm |
| Volume (métrique) résiduel | 4 μL |
| Visa mer |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.