Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons et bouchons à vis MSCERT+ SureSTART™, applications hautes performances de niveau 3
Code produit 17303973 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,3 mL
1,5 ml
2 mL
Matériau:
Verre ambré
Verre transparent
Couleur de bouchon:
Bleu
Gris
Septum:
Silicone blanc / PTFE rouge ; pré-fendu, greffé
Silicone bleu / PTFE transparent
Silicone bleu / PTFE transparent ; pré-fendu
Silicone transparent / PTFE transparent ; greffé
Conditionnement:
100 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Matériau Couleur de bouchon Septum Conditionnement
17303973 0,3 mL Verre transparent Bleu Silicone transparent / PTFE transparent ; greffé 100 pièces
17313973 2 mL Verre transparent Bleu Silicone transparent / PTFE transparent ; greffé 100 pièces
17333973 2 mL Verre ambré Bleu Silicone transparent / PTFE transparent ; greffé 100 pièces
17343973 2 mL Verre ambré Bleu Silicone bleu / PTFE transparent 100 pièces
17353973 0,3 mL Verre transparent Gris Silicone blanc / PTFE rouge ; pré-fendu, greffé 100 pièces
17363973 1,5 ml Verre transparent Gris Silicone blanc / PTFE rouge ; pré-fendu, greffé 100 pièces
17373973 2 mL Verre transparent Bleu Silicone bleu / PTFE transparent ; pré-fendu 100 pièces
17383973 2 mL Verre ambré Bleu Silicone bleu / PTFE transparent ; pré-fendu 100 pièces
17323973 2 mL Verre transparent Bleu Silicone bleu / PTFE transparent 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 17303973 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 6PMCK30LVW
Expédition estimée: 04-12-2026
Répondez à vos besoins en matière de certification et de documentation grâce à nos kits de flacons et bouchons à vis MSCERT+ Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 3.
Répondez à vos besoins en matière de certification et de documentation grâce à nos kits de flacons et bouchons à vis MSCERT+ Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 3. Choisissez des produits de niveau 3 pour obtenir des performances et une sensibilité optimales de vos méthodes, tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité et d’intégrité des échantillons. Choisissez parmi une variété de kits contenant des flacons à vis à filetage court avec des pastilles de marquage en verre transparent ou ambré et des bouchons en polypropylène avec septa en silicone / PTFE conçus pour réduire les problèmes liés à l’aiguille de l’échantillonneur automatique. Des septa pré-fendus et greffés sont disponibles en option. Choisissez des kits avec des flacons SureStop™ et/ou des bouchons à vis AVCS™ pour des joints efficaces, des données homogènes et un débit d’échantillons accru.
MSCERT+ (kits uniquement)
Kits certifiés hautes performances pour une utilisation dans des applications de recherche en spectrométrie de masse, avec un niveau de sécurité supplémentaire.
Nos kits MSCERT+ sont testés par LC-MS et GC-MS pour l’absence de substances extractibles, lixiviables ou d’agents de fabrication résiduels dans le flacon qui pourraient générer des pics chromatographiques parasites et interférer avec vos résultats. Ils sont également testés et certifiés pour un maximum de 15 spécifications physiques critiques afin de prévenir les problèmes techniques / de performances. Les clients reçoivent les résultats des tests et le certificat d’analyse dans la boîte du kit. Les composants du kit sont pré-nettoyés afin de fournir la plus faible teneur en ions et les plus faibles niveaux de particules dans les flacons pour protéger l’intégrité de l’échantillon et garantir qu’aucune saleté ou poussière provenant de la fabrication n’est présente pour affecter la durée de vie de la colonne et les performances du système. Hautement recommandé pour l’analyse par injection directe (DIA).
Flacons SureStop et bouchons Advanced Vial Closure System (AVCS, système de fermeture de flacon avancé) :
Cette combinaison bouchon / flacon à vis brevetée est dotée d’une conception de bague d’étanchéité résistante à l’enfoncement, d’une compression contrôlée du septum et d’une bride de positionnement de la fermeture SureStop pour garantir un joint efficace qui élimine les sous et sur-étanchéités, réduit l’évaporation des solvants et limite les interruptions des échantillonneurs automatiques. Les flacons SureStop et les bouchons AVCS sont compatibles avec tous les échantillonneurs automatiques LC et GC. Ils contiennent également de faibles niveaux de substances lixiviables, ce qui en fait une alternative idéale aux bouchons liés pour ceux qui recherchent des spectres plus propres.
Niveaux de performances SureSTART
• Niveau 1 : Analyse quotidienne
Approuvés pour la chromatographie
Les produits SureSTART de niveau 1 sont peu onéreux, adaptés à tous les types d’instruments et testés pour garantir les performances, la sécurité des échantillons et la reproductibilité dont vous avez besoin pour les analyses quotidiennes. Ils constituent une solution idéale pour vérifier la présence et la quantification des composés à l’aide de techniques de détection telles que les UV, les RI et les FID.
• Niveau 2 : Analyse à haut débit
Lorsque la robustesse et la reproductibilité sont requises
Les produits SureSTART de niveau 2 ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour garantir leur conformité aux normes strictes que vous devez respecter pour répondre aux exigences réglementaires. Ces produits sont conçus pour les analyses de routine et fournissent des données de haute qualité grâce à un flux de travail ininterrompu.
• Niveau 3 : Haute performance
Lorsque la sensibilité est essentielle
Les produits SureSTART de niveau 3 sont conditionnés dans des salles blanches pour les protéger des conditions environnementales. Ils contiennent une faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables afin de garantir une sensibilité et une sélectivité homogènes et reproductibles pour les analytes les plus difficiles. Ces produits vous garantissent des performances de méthode optimales et des niveaux élevés de sécurité et d’intégrité des échantillons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Bleu
Couleur (joint) Clear/Clear
Diamètre (métrique) de l’ouverture 6 mm
Diamètre (métrique) interne 12 mm
Matériau Verre transparent
Volume (métrique) 0,3 mL
Septum Silicone transparent / PTFE transparent ; greffé
Comprend 100 flacons et bouchons
Taille (métrique) de l’ouverture 9 mm
Dureté 55 shore
Gamme de produits SureSTART niveau 3
Volume (métrique) total 0,3 mL
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis, niveau 3
Épaisseur (métrique) 1 mm
Taille du bouchon 9 mm
Marking Spot Oui
Septa Size (Metric) 9 mm
Type de flacon Flacon en verre à vis à filetage court de 0,3 ml, niveau 3
Certifications/Conformité MSCERT+
Hauteur (métrique) 32 mm
Type de produit Kit de flacons et bouchons MSCERT+, niveau 3