Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons et bouchons à vis certifiés conformes aux spécifications SureSTART™, applications à haut débit de niveau 2
Code produit 17825224 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
Verre ambré
Verre hydrolytique (classe I)
Verre hydrolytique ambré (classe I)
Verre transparent
Septum:
PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge
Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fendu
Silicone blanc / PTFE rouge
Silicone blanc / PTFE rouge ; greffé
Silicone blanc / PTFE rouge ; pré-fendu, greffé
Silicone bleu / PTFE transparent
Silicone bleu / PTFE transparent ; pré-fendu
Silicone rouge / PTFE ivoire
Silicone/Polyamide
Couleur (joint):
Blanc / bleu
Blanc / rouge
Bleu
Bleu / transparent
Rouge, blanc, rouge
Rouge/Ivoire
Type de flacon:
Flacon SureStop™ en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2
Flacon en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2
Flacon à filetage SureStop
Flacon à filetage SureStop (assemblé)
Flacon à filetage court
Flacon à vis
Unit Size:
100 pièces
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Matériau Septum Couleur (joint) Type de flacon Unit Size
17825224 Verre transparent Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fendu Blanc / bleu Flacon à filetage SureStop (assemblé) 100 pièces
17313823 Verre transparent Silicone blanc / PTFE rouge Blanc / rouge Flacon SureStop™ en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2 100 pièces
17923611 Polypropylène Silicone/Polyamide Blanc / rouge Flacon à filetage court 100 pièces
17323823 Verre ambré Silicone blanc / PTFE rouge Blanc / rouge Flacon SureStop™ en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2 100 pièces
17333823 Verre transparent Silicone bleu / PTFE transparent Bleu / transparent Flacon en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2 100 pièces
17343823 Verre transparent Silicone blanc / PTFE rouge ; greffé Blanc / rouge Flacon en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2 100 pièces
17353823 Verre transparent Silicone rouge / PTFE ivoire Rouge/Ivoire Flacon en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2 100 pièces
17363823 Verre ambré Silicone rouge / PTFE ivoire Rouge/Ivoire Flacon en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2 100 pièces
17373823 Verre transparent PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge Rouge, blanc, rouge Flacon en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2 100 pièces
17303833 Verre transparent Silicone blanc / PTFE rouge Blanc / rouge Flacon en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2 100 pièces
17313833 Verre transparent Silicone blanc / PTFE rouge ; pré-fendu, greffé Blanc / rouge Flacon en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2 100 pièces
17323833 Verre ambré Silicone blanc / PTFE rouge Blanc / rouge Flacon en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2 100 pièces
17333833 Verre transparent Silicone bleu / PTFE transparent ; pré-fendu Bleu / transparent Flacon en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2 100 pièces
17805194 Verre transparent PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge Rouge, blanc, rouge Flacon à filetage SureStop (assemblé) 100 pièces
17805184 Verre transparent Silicone rouge / PTFE ivoire Rouge/Ivoire Flacon à filetage SureStop (assemblé) 100 pièces
17845214 Verre transparent Silicone blanc / PTFE rouge Blanc / rouge Flacon à filetage SureStop 100 pièces
17865174 Verre transparent Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fendu Blanc / bleu Flacon à filetage SureStop 100 pièces
18214594 Verre hydrolytique (classe I) PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge Bleu Flacon à vis 100 pièces
18254594 Verre hydrolytique ambré (classe I) Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fendu Bleu Flacon à vis 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17825224 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 6AK195W
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Répondez à vos besoins en matière de certification et de documentation grâce à nos kits de flacons et bouchons à vis certifiés conformes aux spécifications Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 2.
Répondez à vos besoins en matière de certification et de documentation grâce à nos kits de flacons et bouchons à vis certifiés conformes aux spécifications Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 2. Choisissez des produits de niveau 2 pour les applications à haut débit, lorsque la robustesse et la reproductibilité sont essentielles. Choisissez parmi une variété de kits contenant des flacons à vis à filetage court avec des pastilles de marquage en verre transparent ou ambré et des bouchons en polypropylène avec septa en silicone / PTFE de différentes valeurs de dureté conçus pour réduire les problèmes liés à l’aiguille de l’échantillonneur automatique. Des septa pré-fendus et greffés sont disponibles en option. Choisissez des kits avec des flacons SureStop™ et/ou des bouchons à vis AVCS™ pour des joints efficaces, des données homogènes et un débit d’échantillons accru.
Specification Certified Kits
For everyday analysis
All SureSTART products are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
SureStop Vials and Advanced Vial Closure System (AVCS) Caps: This patented screw top vial/cap combination features a push-through resistant sealing ring design, controlled septum compression, and SureStop closure positioning flange to ensure an effective seal that eliminates under- and over-sealing, reduces solvent evaporation, and creates less autosampler interruptions. SureStop vials and AVCS caps have universal instrument compatibility for all LC and GC autosamplers. They also contain low leachable levels, making them an ideal alternative to bonded caps for those seeking cleaner spectra.
The SureSTART Performance Levels
SureSTART vials, caps, inserts, septa, and kits are available in three performance levels. Now you can choose the products that best suit your analytical, performance, or budget needs.
Level 1: Everyday analysis
Chromatography approved
SureSTART Level 1 products are cost optimized, suitable for all instrument types, and quality tested to deliver the performance, sample security, and reproducibility you need for everyday analyses. They are an ideal solution for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, RI, and FID.
Level 2: High-throughput analysis
When robustness and reproducibility are key
SureSTART Level 2 vials have very low metal contents and leachables to ensure that they conform to the high standards you need to meet your regulatory requirements. The septa are conditioned to provide a very low level of chromatographic extractables. These products support routine analyses and deliver high quality data with an uninterrupted workflow.
Level 3: High performance
When sensitivity is a must
SureSTART Level 3 products are packed in a clean environment according to our own hygiene concept and regulations to protect against contaminating factors. The vials contain the lowest levels of extractable metals and leachables to ensure consistent, reproducible sensitivity and selectivity for the most challenging analytes. The septa are conditioned to provide the lowest level of chromatographic extractables. Choose these products for ultimate method performance and high levels of and sample security and integrity.
All SureSTART vials, closures, and septa are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur de bouchon Bleu
Couleur (joint) Blanc / bleu
Diamètre (métrique) de l’ouverture 6 mm
Diamètre (métrique) interne 12 mm
Matériau Verre transparent
Volume (métrique) 2 mL
Septum Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fendu
Comprend 100 flacons et bouchons
Taille (métrique) de l’ouverture 9 mm
Dureté 45 shore
Gamme de produits SureSTART niveau 2
Volume (métrique) total 2 mL
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Screw Cap, ACVS
Épaisseur (métrique) 1 mm
Taille du bouchon 9 mm
Marking Spot Oui
Septa Size (Metric) 9 mm
Type de flacon Flacon à filetage SureStop (assemblé)
Certifications/Conformité Spécification certifiée
Hauteur (métrique) 32 mm
Type de produit Assembled Specification Certified Vial and Cap Kit