Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Mid-well Plates, Square V-Bottom, Level 2 High-Throughput Applications
Code produit 15122739
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb par paquet:
48
6 plaques
Conditionnement:
48 pièces
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nb par paquet Conditionnement
15122739 6 plaques 6 pièces
15112739 48 48 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15122739 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60180P214
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Use SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Mid-well Plates, Square V-Bottom, Performance Level 2, for high-throughput analysis. They are certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 2 WebSeal™ 384-Well Square V-Bottom Mid-well Plates are designed to ensure high quality data with an uninterrupted workflow for high-throughput GC and HPLC/UHPLC applications. They are ideal for regulated labs that use water and polar solvents.
Use Level 2 polypropylene well plates for routine QA/QC workflows, sensitive applications with lower sample concentrations, and data collection for total ion chromatograms (TIC).
These 384-well plates are certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 384-Well Plate Sealing Mats, Square, Level 2.
En polypropylène résistant aux produits chimiques et à la chaleur
  • Grande compatibilité chimique avec l’alcool, l’acétonitrile et avec d’autres solvants HPLC courants
  • Résistent à des températures de −80°C à +121°C
  • Testées pour la GC pour garantir une faible teneur en substances extractibles
Compatibilité élevée avec les instruments
  • Dimensions standard ANSI et SBS
C17
  • Formats de puits peu profonds et profonds
  • Puits à fond en U et en V, garantissant une récupération optimale des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifiés Certified, GC/MS and LC/MS Tested
Array 16 x 24
Gamme de produits WebSeal
Couleur Clear
Matériau Polypropylène
Nbre de puits 384
Volume (métrique) de travail 5 à 240 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Sans revêtement
Volume total (métrique) du puits 300 μl
Type de puits En forme de V
Nb par paquet 6 plaques
Plage de températures (métrique) -80°C to 121°C
Hauteur (métrique) 30,2 mm
Plate Size Mid-well