Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Microtiter Plates, Round U, V, and Flat-Bottom, Level 2 High-Throughput Applications
Code produit 15142729
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume total (métrique) du puits:
220 μl
270 μl
350 μl
Nb par paquet:
10
100
100 plaques
10 plaques
Type de puits:
En forme de V
Fond plat
Rond
Code-barres:
Aucun code-barres
Code-barres inclus
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume total (métrique) du puits Nb par paquet Type de puits Code-barres unitSize
15142729 220 μl 10 En forme de V Aucun code-barres 10 pièces
15132729 220 μl 100 En forme de V Aucun code-barres 100 pièces
15866261 220 μl 100 plaques Rond Code-barres inclus 100 pièces
15122729 270 μl 10 Rond Aucun code-barres 10 pièces
16383757 270 μl 10 plaques Rond Code-barres inclus 10 pièces
15112729 270 μl 100 plaques Rond Aucun code-barres 100 pièces
16592050 270 μl 100 plaques Rond Code-barres inclus 100 pièces
15806271 220 μl 10 plaques Rond Code-barres inclus 10 pièces
15102729 350 μl 10 Fond plat Aucun code-barres 10 pièces
15192719 350 μl 100 plaques Fond plat Aucun code-barres 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 15142729 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60180P217
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Microtiter Plates, Round U, V, and Flat-Bottom, Performance Level 2, for high-throughput analysis. They are certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 2 WebSeal™ 96-well Round U, V, and Flat-Bottom Microtiter Plates are designed to ensure high quality data with an uninterrupted workflow for high-throughput GC and HPLC/UHPLC applications. They are ideal for regulated labs that use water and polar solvents.
Use Level 2 polypropylene well plates for routine QA/QC workflows, sensitive applications with lower sample concentrations, and data collection for total ion chromatograms (TIC).
These 96-well plates are certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 7 mm Diameter, Round, Level 2.
En polypropylène résistant aux produits chimiques et à la chaleur
  • Grande compatibilité chimique avec l’alcool, l’acétonitrile et avec d’autres solvants HPLC courants
  • Résistent à des températures de −80°C à +121°C
  • Testées pour la GC pour garantir une faible teneur en substances extractibles
Compatibilité élevée avec les instruments
  • Dimensions standard ANSI et SBS
Formats de puits adaptés à toutes les applications
  • Formats de puits peu profonds et profonds
  • Puits à fond en U et en V, garantissant une récupération optimale des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Certifiés Certified, GC/MS and LC/MS Tested
Array 8 x 12
Gamme de produits WebSeal
Couleur Clear
Matériau Polypropylène
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 10 à 190 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Sans revêtement
Volume total (métrique) du puits 220 μl
Type de puits En forme de V
Nb par paquet 10
Plage de températures (métrique) -80°C to 121°C
Hauteur (métrique) 14,7 mm
Diamètre (métrique) du puits 7 mm
Plate Size Microtiter